Documentos
20532
Supelco
PTFE (FEP) Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
tubo C × D.E. × D.I.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
2053358698-U58699
Supelco
20532
PTFE (FEP) Tubing
Supelco
20533
PTFE Tubing
vibrant-m
58698-U
PTFE Tubing
vibrant-m
58699
PTFE Tubing
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
-
tubing L × O.D. × I.D.
-
Descrição geral
Polytetrafluoroethylene (PTFE) or Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) is a fluoropolymer which is the most lubricious polymer with low co-efficient of friction. PTFE tubing is chosen due to its excellent hydrophobicity, chemical inertness, and ability to withstand high pressures. It can be suitable to protect the optical fibres.
Maximum temperature of 200 °C.
Aplicação
PTFE tubing may be used to connect the gas lines to the ports during gas chromatography-mass spectrometry analysis of volatile organic compounds from potato tubers inoculated with Phytophthora infestans or Fusarium coeruleum.
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
BRAND® tubing adapter high-density polyethylene, for tubing i.d., 8-10 to 11-14 mm
BR152505
BRAND® tubing adapter
vibrant-m
58700-U
PTFE Tubing
Bohlender™ PTFE tubing I.D. × O.D. 2.0 mm × 4.0 mm, L 10 m
Z609765
Bohlender PTFE tubing
BRAND® tubing I.D. 8, O.D. 12, W 2.0 mm
BR143362
BRAND® tubing
vibrant-m
58696-U
PTFE Tubing
vibrant-m
58702
PTFE Tubing
BRAND® tubing I.D. 3, O.D. 5, W 1.0 mm
BR143355
BRAND® tubing
Buddy D. Ratner et. Al.
Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, 93-93 (2012)
K. T. V. Grattan, B.T. Meggitt
Optical Fiber Sensor Technology: Applications and systems, 3, 36-36 (1999)
Tania Nolan, Stephen A. Bustin
PCR Technology: Current Innovations, 164-164 (2013)
Gas chromatography-mass spectrometry analyses of volatile organic compounds from potato tubers inoculated with Phytophthora infestans or Fusarium coeruleum.
De Lacy Costello, B. P. J., et al.
Plant Pathology, 50, 489-496 (2001)