20563
Supelco
Glass Cartridge and Screen for Large PUF Plug
pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Large PUF Cartridges
material
glass cartridge
Nível de qualidade
100
embalagem
pkg of 1 ea
aplicação(ões)
air monitoring: suitable
Setor em destaque
Environmental
Industrial Hygiene
compatibilidade
for use with ORBO-2000 (6.5 cm Large PUF Plug)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.