Documentos
21736
Valco® Precision Sampling syringe, Magnum series
volume 100 mL, removable needle, needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
Materiais
bevel tip needle
glass syringe
descrição
Magnum Series
Características
removable needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
VICI 060040
agulha C × D.E. × D.I.
2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
volume
100 mL
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Magnum Series - Removable Needle: This Pressure-Lok series syringe allows sampling and storage of samples up to 500 mL. A low-dead volume, removable needle is used, and a rotary valve allows on-site sampling for later analysis. It is ideal for collection, trace analysis and sample concentration of environmental contaminants.
Informações legais
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA