23988
Economy Moisture Trap
volume 400 cc, 1/4 in. fitting
Sinônimo(s):
ECONOMY MOISTURE-REMOVING TRAP, 400CC, 1/4IN FITTINGS
About This Item
Produtos recomendados
volume
400 cc
conector
1/4 in. fitting
Categorias relacionadas
Descrição geral
The indicating 4A changes from blue to tan at 20% relative humidity.
Note: Not for use with carrier gas streams.
Dimensions:
- 400 cc Traps: 17 1/2 in. (44.4 cm) long x 2 in. (51 mm) diameter
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)