2632901
Supelco
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
embalagem
pkg of 1 ea
C × D.E. × D.I.
127 mm × 5.0 mm × 0.75 mm
compatibilidade
technique used for SPME
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (9A, 15A, and 16) [with SPL-G9/15 Injector]
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.