Documentos Principais
27539
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.75 mm, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
PK100 20MM PTFE/SILICONE SEPTA, .030IN THICK
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE face
silicone body
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
diâmetro × espessura
20 mm × 0.75 mm
Descrição geral
Vial septa are available in a variety of materials. Septa are selected based on the chemical properties of the sample and the temperature to which the vial will be subjected during the analysis. PTFE/Silicone septa are for use with most organic solvents but chlorosilanes. It has good reseal ability and can withstand a temperature of 250°C.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)