2875501-U
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Single Taper FocusLiner Design (wool packed)
pkg of 1 ea
NACRES:
SB.54
descrição
Split/Splitless FocusLiner for 1078 & 1079 with dual taper (wool packed)
embalagem
pkg of 1 ea
C × D.E. × D.I.
54 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
54 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1078 and 1079 Injector)
Informações legais
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.