Documentos Principais
33111-U
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. × H 51.7 mm ( ) × 94.5 mm, pkg of 144 ea
Sinônimo(s):
Serum Bottle Crimp Vials
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
clear glass bottle
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 144 ea
D.E. × A
51.7 mm ( ) × 94.5 mm
volume
100 mL
conector
thread for 20 mm
Descrição geral
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6