442619
Supelco
Indole
analytical standard
Sinônimo(s):
1H-Benzo[b]pyrrole
Empirical Formula (Hill Notation):
C8H7N
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Beilstein/REAXYS Number:
107693
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
100
grau
analytical standard
forma
neat
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1000 mg
aplicação(ões)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
253-254 °C (lit.)
pf
51-54 °C (lit.)
Setor em destaque
Cleaning Products
Cosmetics
Environmental
Flavors and Fragrances
Food and Beverages
Personal Care
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
SMILES string
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
InChI key
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Indole is classified under the volatile flavor compounds (VFCs). It is known to play significant role in various biological functions such as anti-inflammatory, anticonvulsant, cardiovascular and antibacterial activities.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Indole may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in teas, crab meat spoilages, animal wastes and human waste by various chromatography techniques.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
RIDADR
UN2811 - class 6.1 - PG 3 - EHS - Toxic solids, organic, n.o.s., HI: all
WGK Alemanha
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
249.8 °F
Ponto de fulgor (ºC)
121 °C
Certificado de análise
Certificado de origem
Discrimination of teas with different degrees of fermentation by SPME-GC analysis of the characteristic volatile flavour compounds.
Wang LF, et al.
Food Chemistry, 109(1), 196-206 (2008)
Experimental design to optimise the analysis of organic volatile compounds in cow slurry by headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry.
Larreta J, et al.
Journal of Chromatography A, 1136(1), 1-9 (2006)
Analysis of crab meat volatiles as possible spoilage indicators for blue crab (Callinectes sapidus) meat by gas chromatography-mass spectrometry.
Sarnoski PJ, et al.
Food Chemistry, 122(3), 930-935 (2010)
Analysis of malodorous volatile substances of human waste: feces and urine.
Sato H, et al.
Journal of Health Science, 47(5), 483-490 (2001)
Synthesis and antiinflammatory activity of heterocyclic indole derivatives.
Rani P, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 39(5), 449-452 (2004)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.