Documentos
44594-U
Supelco
P-I-A-N-O Kit
analytical standard
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D6729,D6730,D6733
embalagem
pkg of 1 kit
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
petroleum
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
EZFITGASK3RAB0607487663
Supelco
Supelco
44594-U
P-I-A-N-O Kit
Millipore
Millipore
EZFITGASK3
EZ-Fit® Manifold o-ring kit
p-Nitrophenyl Phosphate This p-Nitrophenyl Phosphate is validated for use in ELISA.
Sigma-Aldrich
487663
p-Nitrophenyl Phosphate
agency
ASTM® D6729,D6730,D6733
agency
-
agency
-
agency
-
application(s)
petroleum
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
application(s)
-
application(s)
-
format
multi-component solution
format
-
format
-
format
-
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 3 pieces
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
packaging
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
-
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • n-Paraffins Mix (44585-U) .1 mL
  • Isoparaffins Mix (44586-U) .1 mL
  • Aromatics Mix (44587) .1 mL
  • Naphthenes Mix (44588) .1 mL
  • Olefins Mix (44589) .1 mL
  • P-I-A-N-O Mix (44593-U) .1 mL
coluna analítica
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Blood, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
-57.0 °F
Ponto de fulgor (ºC)
-49.45 °C
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Conteúdo relacionado
Petrochemical Testing
Discover our complete offer for in process and QC analytical testing of petrochemical and petroleum products, including environmental testing and industrial hygiene monitoring solutions. Find your solutions here!