Documentos Principais
47083-U
Supelco
Formaldeído
stabilized with methanol, ~37 wt. % in H2O, certified reference material
Sinônimo(s):
Formalina
About This Item
Fórmula linear:
HCHO
Número CAS:
Peso molecular:
30.03
Beilstein:
1209228
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
densidade de vapor
1.03 (vs air)
pressão de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
572 °F
contém
~37% water in methanol as stabilizer
embalagem
pkg of 1 mL
concentração
~37 wt. % in H2O
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
chave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
25254947608F8775
Formaldeído stabilized with methanol, ~37 wt. % in H2O, certified reference material
47083-U
Formaldeído
Formaldeído ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
252549
Formaldeído
Formaldeído Molecular Biology, BioReagent, ≥36.0% in H2O (T)
47608
Formaldeído
Formaldeído Molecular Biology, 36.5-38% in H2O
F8775
Formaldeído
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
grade
certified reference material
grade
ACS reagent
grade
for molecular biology
grade
for molecular biology
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
general analytical
genomic analysis
format
single component solution
format
-
format
-
format
-
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
133.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
56.11 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Cindy S Ma et al.
The Journal of experimental medicine, 205(7), 1551-1557 (2008-07-02)
Hyper-immunoglobulin E syndrome (HIES) is a primary immune deficiency characterized by abnormal and devastating susceptibility to a narrow spectrum of infections, most commonly Staphylococcus aureus and Candida albicans. Recent investigations have identified mutations in STAT3 in the majority of HIES
Stephanie Belloc et al.
Fertility and sterility, 101(6), 1588-1593 (2014-04-03)
To evaluate sperm DNA fragmentation in normozoospermic male partners of couples undergoing infertility evaluation. Retrospective cohort study. Clinical andrology laboratory. A total of 1,974 consecutive normozoospermic men selected from a larger cohort of 4,345 consecutive, nonazoospermic men presenting for infertility
Arpeeta Sharma et al.
Diabetes, 64(11), 3937-3950 (2015-06-28)
Patients with diabetes have an increased risk of developing atherosclerosis. Endothelial dysfunction, characterized by the lowered bioavailability of endothelial NO synthase (eNOS)-derived NO, is a critical inducer of atherosclerosis. However, the protective aspect of eNOS in diabetes-associated atherosclerosis remains controversial
Geoffrey Férir et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 69(10), 2746-2758 (2014-06-28)
Oscillatoria agardhii agglutinin homologue (OAAH) proteins belong to a recently discovered lectin family. The founding member OAA and a designed hybrid OAAH (OPA) recognize similar but unique carbohydrate structures of Man-9, compared with other antiviral carbohydrate-binding agents (CBAs). These two
G R Moore et al.
Neurology, 55(10), 1506-1510 (2000-11-30)
To determine the pathologic basis of areas not exhibiting signal of the short-T2 component of the T2 relaxation distribution in MS, as studied in formalin-fixed brain. A myelin-specific MRI signal would be of great importance in assessing demyelination in patients