Merck
47127-U
Cholesterol solution
certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 491,00
R$ 491,00
Previsão de entrega em27 de janeiro de 2026Detalhes
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46O
Número CAS:
Peso molecular:
386.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
eCl@ss:
39023139
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
10 mg/mL in chloroform
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Informações sobre genes
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
PHR1533228111C2155000
Colesterol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1533
Colesterol
Colesterol CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2155000
Colesterol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
powder
form
powder
form
-
format
single component solution
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Yori Ozaki et al.
The British journal of nutrition, 114(9), 1410-1418 (2015-09-04)
Protein malnutrition promotes hepatic steatosis, decreases insulin-like growth factor (IGF)-I production and retards growth. To identify new molecules involved in such changes, we conducted DNA microarray analysis on liver samples from rats fed an isoenergetic low-protein diet for 8 h.
Bo Angelin et al.
Journal of internal medicine, 277(3), 331-342 (2014-04-24)
Liver-selective thyromimetic agents could provide a new approach for treating dyslipidaemia. We performed a multicentre, randomized, placebo-controlled, double-blind study to evaluate the efficacy and safety of eprotirome, a liver-selective thyroid hormone receptor agonist, in 98 patients with primary hypercholesterolaemia. After
F Sheedfar et al.
International journal of obesity (2005), 39(2), 331-338 (2014-05-23)
In the context of obesity, epigenetic mechanisms regulate cell-specific chromatin plasticity, perpetuating gene expression responses to nutrient excess. MacroH2A1, a variant of histone H2A, emerged as a key chromatin regulator sensing small nutrients during cell proliferation and differentiation. Mice genetically
Steven A Grover et al.
The lancet. Diabetes & endocrinology, 3(2), 114-122 (2014-12-09)
Despite the increased risk of cardiovascular disease and type 2 diabetes associated with excess bodyweight, development of a clinically meaningful metric for health professionals remains a challenge. We estimated the years of life lost and the life-years lost from diabetes
Michael J Pencina et al.
The New England journal of medicine, 370(15), 1422-1431 (2014-03-22)
The 2013 guidelines of the American College of Cardiology and the American Heart Association (ACC-AHA) for the treatment of cholesterol expand the indications for statin therapy for the prevention of cardiovascular disease. Using data from the National Health and Nutrition
Protocolos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf