47839
Supelco
Sodium Saccharin
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Sulfobenzoic acid imide sodium salt, o-Sulfobenzimide sodium salt, Saccharin soluble, Saccharin sodium salt hydrate, 2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole sodium salt
Empirical Formula (Hill Notation):
C7H4NNaO3S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
205.17 (anhydrous basis)
Beilstein/REAXYS Number:
3599229
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Número E:
E954
Nível de qualidade
100
grau
analytical standard
forma
neat
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
aplicação(ões)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Setor em destaque
Cleaning Products
Cosmetics
Food and Beverages
Personal Care
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[O-]C1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
ILJOYZVVZZFIKA-UHFFFAOYSA-M
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Sodium saccharin is a white crystalline powder, which is commonly used as a synthetic or artificial sweetener in carbonated soft drinks and beverages. It can find a wide range of applications in food processing, commodities and also feed production industries.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1 (1997)
Rapid and sensitive detection of sodium saccharin in soft drinks by silver nanorod array SERS substrates
Han C, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 272-279 (2017)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1 (1997)
Heather E King et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 126, 163-169 (2014-10-07)
The inbred Fischer (F344) and Lewis (LEW) rats, while originally developed as animal models for cancer and tissue transplantation research, have since been used to study genetic differences in a variety of physiological and behavioral endpoints. In this context, LEW...
Steven Zukerman et al.
Chemical senses, 34(8), 685-694 (2009-09-09)
Prior work has shown that sweet taste-deficient T1R3 knockout (KO) mice developed significant sucrose preferences when given long-term sugar versus water tests. The current study investigated the role of olfaction in this experience-conditioned sucrose preference. T1R3 KO and C57BL/6 wild-type...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.