48908
100
certified reference material
TraceCERT®
EPA
610
TraceCERT®
current certificate can be downloaded
ampule of 1 mL
2000 μg/mL each component in methylene chloride
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
environmental
multi-component solution
2-8°C
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Blood, Central nervous system
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Not applicable
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).