Documentos Principais
508616
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
blue PTFE/silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.045 in., hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE face
blue PTFE/silicone
silicone body
dureza
30 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Chromacol 20-ST101
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
20 mm
diâmetro × espessura
20 mm × 0.045 in.
Descrição geral
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)