Documentos
513010
Miniature Regulator with Gauge
Descrição geral
Reliable pressure regulation to 1 psig (0.07 kg/cm2), indicated on a 0-60 psi (4.2 kg/cm2) gauge. Easily connects to SCOTTY 14 cylinders with the 1/8-inch NPT connector provided. You can also attach the syringe adapter (Cat. No. 609010) to the regulator for low pressure sample removal. Aluminum body with acetyl resin bonnet. Maximum inlet pressure: 400 psi (28.1 kg/cm2).
Atenção
Cannot be used with Oxygen
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
In-Line Pressure Regulator (economy model) Regulator body (outlet pressure 0-50 psi), gauge, and panel mount bracket
23831-U
In-Line Pressure Regulator (economy model)
Stand for SCOTTY® 110 HP Cylinder
Supelco
41909
Stand for SCOTTY® 110 HP Cylinder