57160-U
Preppy 12-Port Vacuum Manifold
Sinônimo(s):
12 port SPE cartidge tube vacuum manifold
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Preppy
Nível de qualidade
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
The Preppy manifold is our simplest and most economical manifold. It too enables the analyst to simultaneously prepare up to 12 samples. It consists of a chemical-resistant cover and gasket, a glass basin, a vacuum release vent, 12 individual control valves with knurled tops, and stainless steel solvent guide needles.
Two optional collection racks are available; one holds both 2 and 4 mL autosampler vials, and the other holds 15 and 20 mL vials. An optional vacuum gauge/bleed valve assembly can be installed to allow precise control of the vacuum used with the Preppy manifold.
Two optional collection racks are available; one holds both 2 and 4 mL autosampler vials, and the other holds 15 and 20 mL vials. An optional vacuum gauge/bleed valve assembly can be installed to allow precise control of the vacuum used with the Preppy manifold.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)