Documentos
57180-U
Supelco
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 3mL SPE Tube, pk of 108
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
NACRES:
NB.21
descrição
for SPE Tube
Nível de qualidade
embalagem
pk of 108
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
tamanho de poro
20 μm
application(s)
food and beverages
compatibilidade
for use with 3mL SPE Tube
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
57182-U5718157184
Supelco
Supelco
57180-U
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
Supelco
Supelco
57182-U
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
Supelco
Supelco
57181
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
Supelco
Supelco
57184
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 3mL SPE Tube
compatibility
for use with 12mL SPE Tube
compatibility
for use with 6mL SPE Tube
compatibility
for use with 60mL SPE Tube
description
for SPE Tube
description
for SPE Tube
description
for SPE Tube
description
for SPE Tube
pore size
20 μm
pore size
20 μm
pore size
20 μm
pore size
20 μm
Certificados de análise (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Supelco
Supelco
57183
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
vibrant-m
56102
Frit for Omnifit® Column Endpiece
Supelco
Supelco
57242
Empty SPE Tube (no frits)