Documentos
58694-U
FEP Tubing
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
Parâmetros
50 °C max. temp.
500 psi max. pressure (35 kg)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
For connecting pump to reservoirs. Use 1/8 in. O.D. × 0.0625 in. I.D. tubing with most pumps, 0.15 in. O.D. × 0.118 in. I.D. tubing with Waters pumps. 10 ft./3 m length.
PTFE FEP tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA