Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarParâmetros
500 psi max. pressure
C × D.E. × D.I.
50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
1 of 4
Este Item | 58696-U | 58697-U | 58698-U |
|---|---|---|---|
| parameter 500 psi max. pressure | parameter 500 psi max. pressure | parameter 500 psi max. pressure | parameter 500 psi max. pressure |
| L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in. | L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.031 in. | L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.023 in. | L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.012 in. |
Descrição geral
Economical, flexible PTFE tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2). Use in automatic analyzer, postcolumn reaction, preparative scale systems, in-stream sampling devices, and when monitoring physiologically important compounds.
The maximum recommended operating temperature for PTFE is 200 °C, but short term exposure to higher temperatures seldom causes damage.
The maximum recommended operating temperature for PTFE is 200 °C, but short term exposure to higher temperatures seldom causes damage.
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?