Documentos
58703
PTFE Tubing
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
embalagem
pkg of 1
Parâmetros
500 psi max. pressure
C × D.E. × D.I.
10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Polytetrafluoroethylene (PTFE) is a fluoropolymer which is the most lubricious polymer with low co-efficient of friction. PTFE tubing is chosen due to its excellent hydrophobicity, chemical inertness, and ability to withstand high pressures. It is suitable for protecting the optical fibres.
Economical, flexible PTFE tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2). Use in automatic analyzer, postcolumn reaction, preparative scale systems, in-stream sampling devices, and when monitoring physiologically important compounds.
The maximum recommended operating temperature for PTFE is 200 °C, but short term exposure to higher temperatures seldom causes damage.
Aplicação
PTFE tubing may be used to connect the gas lines to the ports during Gas Chromatography-mass spectrometry analysis of volatile organic compounds from potato tubers inoculated with Phytophthora infestans or Fusarium coeruleum.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA