861253
Supelco
Phenols Mix 1
in isopropanol (varied conc.), analytical standard
grau
analytical standard
Nível de qualidade
100
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in isopropanol (varied conc.)
aplicação(ões)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Setor em destaque
Environmental
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descrição
    4-Chloro-3-methylphenol 2000 μg/mL
    2-Chlorophenol 2000 μg/mL
    2,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL
    2,6-Dichlorophenol 2000 μg/mL
    2,4-Dimethylphenol 2000 μg/mL
    2,4-Dinitrophenol 2000 μg/mL
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol 2000 μg/mL
    o-Cresol 2000 μg/mL
    2-Nitrophenol 2000 μg/mL
    4-Nitrophenol 2000 μg/mL
    Pentachlorophenol 2000 μg/mL
    Phenol 2000 μg/mL
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2000 μg/mL
    2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL
    2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL
    m-Cresol 1000 μg/mL
    p-Cresol 1000 μg/mL
    Ver tudo (17)
Palavra indicadora
Danger
hazcat
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
storage_class_code
3 - Flammable liquids
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
53.6 °F
Ponto de fulgor (ºC)
12 °C
Certificado de análise
Certificado de origem