Todas as fotos(1)
PHL89164
Benzyl alcohol
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Benzenemethanol
Fórmula linear:
C6H5CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
878307
Número MDL:
grau
primary reference standard
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
linha de produto
phyproof® Reference Substance
teor
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
817 °F
manufacturer/tradename
PhytoLab
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
pb
203-205 °C (lit.)
pf
−16-−13 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
213.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (ºC)
101 °C - DIN 51758
Certificado de análise
Certificado de origem