Todas as fotos(1)
PHL89172
(+)-Catechin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(+)-Cyanidanol, D-Catechin
Empirical Formula (Hill Notation):
C15H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
290.27
Número MDL:
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
teor
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m0/s1
InChI key
PFTAWBLQPZVEMU-DZGCQCFKSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem