Documentos Principais
Z227250
Supelco® PEEK Fitting
One-piece fingertight, pkg of 5 ea
Sinônimo(s):
PEEK Fitting
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 ea
Descrição geral
Biocompatible fittings for all 1/16 in. tubing connections.
Características e benefícios
Holds to 6000 psi (420 kg/cm2).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Upchurch Fittings Kit for use with Waters
58639
Upchurch Fittings Kit