Documentos Principais
1342150
USP
High molecular weight insulin human
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Insulin zinc salt human, Zinc insulin crystals human
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C1542H2298N390O462S36Zn2
Peso molecular:
34976.20
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1342150 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
insulin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)