Tampões para HPLC
Tampões são soluções de um ácido fraco e sua base conjugada ou uma base fraca e seu ácido conjugado. Em química analítica, os tampões geralmente são usados em cromatografia líquida de alta eficiência de fase reversa (RP-HPLC), quando a amostra contém grupos funcionais ácidos ou básicos. Os tampões mitigam a influência de íons de hidrogênio/hidrônio e hidróxido, reduzindo, assim, as flutuações de pH.
Produtos
Ácido fórmico 98%-100%
for HPLC LiChropur™
Ácido fosfórico
suitable for HPLC, LiChropur™, 85%
Ammonium acetate
for HPLC LiChropur™
Sodium perchlorate monohydrate
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
ortho-Phosphoric acid
85%, for HPLC LiChropur™
Ammonium hydrogen carbonate
for LC-MS LiChropur™
Acetic acid
100%, for HPLC LiChropur™
Trietilamina
suitable for HPLC, LiChropur™, ≥99.5% (GC)
Triethylammonium bicarbonate buffer
1 M, suitable for HPLC, LiChropur™
Fosfato de potássio
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.5-101.0% (T)
Sulfuric acid
98%, for HPLC LiChropur™
Acetato de sódio
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (NT)
Ácido metanossulfônico
suitable for HPLC, LiChropur™, ≥99.5% (T)
Fosfato de sódio
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (T)
Di-hidrogenofosfato de amônio
for HPLC LiChropur™
Fosfato de potássio
anhydrous for HPLC LiChropur™
Fosfato de sódio
anhydrous for HPLC LiChropur™
Fosfato de potássio
for HPLC LiChropur™
Borate buffer
suitable for HPLC, LiChropur™, 0.127-0.140 M
Fosfato de potássio
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
Recursos relacionados
- Brochure: LC-MS Resource Guide
A Comprehensive Portfolio for Consistent Results in Routine and Advanced LC-MS applications
- HPLC Method Transfer Calculator
Easily transfer a method between HPLC columns, (scale between microbore through preparative range), based on the 2 column dimensions and current method conditions.
Tampões de fase móvel
A escolha do tampão apropriado, em termos de espécie de tamponamento, força iônica e pH, é a etapa mais importante no desenvolvimento de método de RP-HPLC para analitos iônicos. A retenção de analitos iônicos na RP-HPLC é fundamentalmente afetada pelo pH da fase móvel. Desse modo, o controle do pH da fase móvel em RP-HPLC é um dos parâmetros mais importantes para a separação eficaz de analitos.
A faixa típica de pH para separações de fase reversa em colunas à base de sílica é de 2 a 8. O tampão deve ter uma constante de acidez (pKa) próxima do pH desejado, uma vez que tampões controlam melhor o pH em sua pKa. Como regra geral, é ideal optar por um tampão com um valor de pKa < 2 unidades do pH desejado para a fase móvel. Oferecemos tampões de grau HPLC para uma ampla faixa de pH para todos os requisitos cromatográficos de seu laboratório.
Fatores a serem considerados na escolha de um tampão para HPLC
Pureza química
A qualidade dos aditivos de fase móvel (tampões, sais, ácidos e bases) e os solventes orgânicos utilizados em um experimento de HPLC devem ser ajustados à sensibilidade do detector e ao protocolo de eluição. Solventes e reagentes de alta qualidade são recomendados para uma cromatografia ideal.
Compatibilidade química
A composição do tampão, bem como o pH da fase móvel, devem ser escolhidos em conformidade com o material da armação da coluna e a natureza da fase estacionária. Isso impede danos ao leito e ao equipamento da coluna.
Solubilidade do tampão
O ideal é que o tampão seja completamente solúvel em água e que não precipite. A concentração do tampão deve ser escolhida cuidadosamente para evitar precipitação em concentrações maiores, quando o tampão é misturado com o solvente orgânico. Se isso for ignorado, pode gerar problemas operacionais nas bombas e causar bloqueio da coluna de HPLC.
Potência do tampão
Um eluente que demonstra interação fraca com a fase estacionária é capaz de eluir da coluna apenas analitos ligados fracamente, ao passo que uma interação forte causa a eluição das moléculas fortemente ligadas da amostra. A potência de eluição ou a força do solvente de vários solventes depende do tipo de fase estacionária usada. Depois da potência de eluição, a viscosidade e absorbância de UV do tampão têm um papel importante em termos de adequação para uso em análises por HPLC.