Etanol
O etanol, também conhecido como álcool etílico ou álcool de cereais, é um líquido incolor, volátil e inflamável com a fórmula química C2H5O. O etanol é uma substância polar, miscível com água e muitos solventes orgânicos, tais como metanol, isopropanol, acetona, acetato de etilo e glicerol. O etanol é produzido naturalmente pelo processo de fermentação de materiais vegetais, tais como açúcares, milho e trigo, por leveduras.
Sinônimos: | Álcool etílico, Etanol, EtOH |
|---|---|
Fórmula linear: | CH3CH2OH |
Peso molecular: | 46,07 |
Nº CAS: | |
Número Beilstein: | 1718733 |
N.º CE: | |
N.º MDL: |
Etanol como solvente
O etanol é utilizado na indústria farmacêutica, na investigação e no meio académico como reagente e solvente. Devido à sua toxicidade relativamente baixa em comparação com outros álcoois e à sua capacidade de dissolver substâncias não polares, o etanol pode ser utilizado como solvente em medicamentos, perfumes e essências vegetais, como a baunilha.
Na química analítica, o etanol é usado para a extração de alcalóides de materiais vegetais e como fase móvel na cromatografia.
Etanol como co-solvente
A mistura de etanol e água (solução de etanol) é utilizada como solvente de recristalização, como meio de reação em reações químicas, como meio de reação em síntese química e como material de referência padrão na calibração de instrumentos e técnicas utilizados para a determinação do etanol.
A mistura de etanol/acetona é utilizada na condensação aldólica catalisada por base.
A mistura de ácido clorídrico em etanol é utilizada em reações catalisadas por ácido, tais como a conversão de álcoois em halogenetos de alquilo, nas quais o etanol atua como solvente e o ácido clorídrico atua como catalisador.
Etanol na biologia molecular
O etanol puro é utilizado em biologia molecular para extração de DNA e RNA, hibridização de matrizes e em ensaios de sedação com etanol.
Etanol de grau HPLC
O etanol absoluto é utilizado como solvente na HPLC de fase reversa como fase móvel.
Etanol de grau espectrofotométrico
Na espectroscopia UV, o etanol é utilizado como solvente, devido à sua baixa viscosidade e transparência à luz UV (200-400 nm), o que significa que o etanol não absorve quantidades significativas de luz UV, permitindo assim que a amostra seja analisada sem interferência do solvente.