Colunas, resinas e acessórios para extração com fase líquida suportada
A extração líquido-líquido (LLE) é um processo de extração de solventes que separa um analito ao transferi-lo de um solvente imiscível para outro solvente usando um funil de separação. A extração com fase líquida suportada (SLE) é um tipo de processo de LLE no qual um meio sólido polar age como suporte do solvente.
O preparo de amostras é uma etapa crucial e demorada da análise, e o preparo seletivo de amostras é essencial para explorar os benefícios oferecidos por instrumentos analíticos avançados. Porém, a abordagem clássica de LLE pode ser demorada devido à formação de emulsões, separação ruim de fases e alto volume de consumo de solventes.
Nossos sorventes EXtrelut® e nossas colunas de extração líquido-líquido propiciam uma extração mais eficiente, principalmente no preparo de amostras de matrizes aquosas. O sorvente EXtrelut® NT simplifica a LLE substituindo o funil de separação. Esse processo, em uma única etapa sem emulsão, é fácil de manusear e eficiente no consumo de solventes, além de proporcionar economia de tempo e materiais se comparado com a separação clássica em funil.
O sorvente EXtrelut® NT é utilizado no preparo de amostras para as indústrias clínica, de diagnóstico, alimentícia e de bebidas, além de análises industriais, domésticas e de águas residuais.
Leia mais sobre
Produtos
Colunas pré-empacotadas EXtrelut® NT
Oferecemos três colunas pré-empacotadas EXtrelut® NT para extração de componentes lipofílicos de soluções aquosas com base no volume da amostra. A EXtrelut® NT1 tem capacidade máxima de 1 ml. A EXtrelut® NT3 e a EXtrelut® NT20 têm capacidade máxima de 3 ml e 20 ml, respectivamente. Nessa coluna, a eluição é executada com 2 a 3 vezes o volume da amostra.
Material de empacotamento a granel e pacotes de recarga para SLE EXtreluttrelut® NT
O material de empacotamento EXtrelut® NT está disponível para preparar colunas de extração de grande volume. Além disso, fornecemos pacotes de recarga EXtrelut® NT para encher novamente as colunas EXtrelut® NT20.
Colunas EXtrelut® NT
Também oferecemos acessórios EXtrelut® NT, como tubos de coleta com tampas de rosca e cânulas com ponta do tipo Lúer para as colunas de vidro EXtrelut® NT1 e EXtrelut® NT3. Filtros sobressalentes também estão disponíveis para as três colunas pré-empacotadas EXtrelut® NT.
Recursos de produtos relacionados
- Brochure: Solid Phase Extraction
- Replace Classical Liquid-Liquid Extractions with EXtrelut® NT
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.