Kits de teste colorimétricos e titrimétricos
Os testes de água são importantes para a boa saúde de todos. Águas residuais, águas industriais, águas subterrâneas e superficiais, água do mar, água potável ou engarrafada, piscinas, caldeiras e refrigeradores devem ser testadas regularmente e de acordo com a legislação. Oferecemos leitura fácil, rápida e direta usando cartões coloridos, discos ou recipientes para testes rápidos e precisos de concentrações altas, médias e baixas. Não é necessário nenhum treinamento especial - basta seguir as instruções ilustradas. Apesar de sua simplicidade, os testes visuais rápidos oferecem confiabilidade inigualável.
Nossos testes visuais e acessórios permitem a medição rápida e precisa de todos os principais parâmetros para análise de água no local: pH, amônia, demanda biológica de oxigênio (DBO), carbonato, dureza total e residual, nitrato, nitrito, fosfato e oxigênio. Nossos kits são altamente estáveis e podem ser armazenados por até três anos a 15-25 °C. Verifique facilmente a qualidade de sua água! Mantenha-se dentro dos valores autorizados ou abaixo dos limites com nossas soluções de testes colorimétricos e titrimétricos MQuant®.
Produtos
Recursos relacionados
- Brochure: Compact Laboratory for Water Testing
The MQuant® Compact Laboratory for Water Testing contains all the reagents and auxiliaries necessary for the determination of the parameters of most relevance in connection with the assessment of the quality of water bodies. The Compact Laboratory is suited for numerous applications, for example for monitoring the quality of waters, for supporting analyses in connection with the biological assessment of waters, and also in the academic and teaching fields.
- Brochure: Soil Testing for Cannabis Growers: applications
Cannabis is suspected to have originated in central Asia and it has been used for its alleged healing properties for millennia. Nowadays, research studies have advanced our knowledge on the multiple and complex properties of its different constituents. In the development of any final cannabis product, assured quality and accuracy are key.
- Análise de água, ambiental e de alimentos e bebidas
The One Stop Shop for Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis with our trusted Supelco® products at your fingertips. Conducting water, environmental, and food & beverage analyses are complex, requiring numerous products and instruments. We created a NEW, easy-to-navigate catalog to help you quickly find everything required for your measurements. Organized by product type as well as by type of workflow.
Testes de comparador de disco colorido para concentrações altas a médias
Os kits de teste de comparador de disco colorido MQuant® para concentrações altas a médias baseiam-se no princípio da transmitância da luz mais o branco da amostra, portanto, até mesmo amostras de água turvas e levemente coloridas podem ser analisadas sem preparação adicional. O disco colorido de dez estágios do comparador é feito de plástico extremamente durável, proporcionando durabilidade e facilidade de uso em áreas industriais que envolvem ambientes úmidos e molhados. Nossa linha de produtos de teste de comparador de disco colorido é adequada para testes de águas subterrâneas e superficiais, água potável, bebidas, água industrial, água de caldeira e águas residuais.
Métodos e testes titrimétricos e colorimétricos para concentrações médias
Os kits de teste colorimétrico e titrimétrico para concentrações médias da linha de produtos MQuant® compreendem tanto testes titrimétricos quanto colorimétricos. Em um teste titrimétrico, a amostra é titulada até que sua cor mude e o número de gotas consumidas até o ponto de viragem seja contado ou, alternativamente, o valor da escala seja lido em uma pipeta para determinar a concentração do parâmetro testado. Em um teste colorimétrico, os reagentes são adicionados à amostra, resultando em uma reação de cor. A concentração é determinada pela correspondência da cor com um valor de cor em uma referência de cor. Nossos kits de teste colorimétrico e titrimétrico MQuant® são usados principalmente para análise de água em aquicultura, limnologia, testes ambientais e também em aulas escolares.
Testes de comparador de cartão colorido para concentrações muito baixas e médias
O teste de comparador de cartão colorido baseia-se em uma comparação da cor de reação da amostra com a amostra em branco por meio de uma escala de cores. O método pode determinar concentrações até a faixa de ppb. O maior comprimento do caminho e o projeto especial de construção do comparador MQuant® possibilitam essas sensibilidades de medição especificamente altas. Nosso sistema de comparador de cartão colorido MQuant® para concentrações muito baixas a médias tem aplicações em testes de água potável, água subterrânea, água limpa e mineral e na produção de água.
Laboratório compacto para testes de água
O laboratório compacto para testes de água MQuant® permite medir rapidamente todos os principais parâmetros de águas superficiais paradas ou correntes e avaliar com precisão a qualidade atual da água com métodos de teste rápidos e simples. Parâmetros como medição de pH, teor de amônia, demanda biológica de oxigênio (DBO), dureza de carbonato, dureza total, dureza residual, nitrato, nitrito, fosfato e teor de oxigênio podem ser determinados com o laboratório compacto MQuant®. Ele contém os testes mais importantes em um kit prático, e pacotes de recarga econômicos são oferecidos para cada parâmetro.