Merck
Página inicialProdutosQuímica AnalíticaFotometria e testes químicos rápidosSoluções de turbidimetria para análise precisa de águas residuais
Soluções de turbidimetria para análise precisa de águas residuais
Soluções de turbidimetria para análise precisa de águas residuais
Turbidímetros são dispositivos usados para medir a turvação ou nebulosidade de líquidos. Essa medição é obtida pela avaliação da intensidade da luz refletida pelas partículas no líquido, fornecendo uma indicação simples da qualidade geral da água ou do líquido.
A turbidez é uma medida crítica do total de sólidos suspensos em todos os líquidos, incluindo soluções líquidas, bebidas, água e águas residuais. Seja para análises laboratoriais ou no local, a nossa linha de turbidímetros oferece precisão e confiabilidade inigualáveis. A série portátil Turbiquant™ 1100, alimentada por bateria, está disponível com lâmpadas IR ou de tungstênio,  e foi projetada para atender aos requisitos específicos das regulamentações da UE e dos EUA.
    Produtos
    Mostrando 1–11 de 11
    Alterar visualização
    Mostrando 1–11 de 11
    Comparar
    Número do produto
    Nome do produto
    Descrição do produto
    Preços
    Você visualizou 1–11 de 11 resultados
    Página 1 de 1
    Turbidímetro Turbiquant™ 1100 IR
    turbidímetro Turbiquant™ 1100 IR é a solução ideal para medições no local. Alojado em uma carcaça robusta e à prova d'água, ele apresenta uma fonte de luz IR-LED (infravermelha) com comprimento de onda de 860 nm, garantindo medições em conformidade com a norma EN ISO 7027. Para medições rápidas de turbidez nefelométrica (NTU/FNU) em segundos, o dispositivo oferece conveniência e exatidão excepcionais. Ele pode ser facilmente calibrado usando o respectivo Conjunto de padrões de calibração Turbiquant™.
    Turbidímetro Turbiquant™ 1100 T
    Para análises abrangentes de líquidos, o turbidímetro Turbiquant™ 1100 T, equipado com uma lâmpada de tungstênio, oferece benefícios excepcionais. Este dispositivo fornece resultados rápidos e exatos em campo, completo com um invólucro à prova d'água e um estojo de transporte resistente para durabilidade em qualquer condição de teste. Em conformidade com a norma USEPA 180.1, este turbidímetro é uma opção confiável para atender às regulamentações ambientais.
    Padrões de calibração Turbiquant™ prontos para uso
    Os nossos padrões de calibração Turbiquant™ são inigualáveis na sua estabilidade e facilidade de uso, oferecendo uma vida útil mínima de 12 meses e total ausência de toxicidade. Todos os produtos desta linha são reconhecidos como padrões de calibração primários em conformidade com o Método 180.1 da USEPA e aceitos como padrões secundários de uso alternativo de acordo com a norma EN ISO 7027:1999. Fornecidos prontos para uso, os padrões vêm com um anel de indexação para uma indexação rápida e repetível, conforme recomendado pela USEPA.
    Precisão excepcional
    Os nossos turbidímetros oferecem excelente precisão em vários níveis de NTU, com as seguintes exatidões:
    • 10 NTU ± 1%
    • 100 NTU ± 1%
    • 1.000 NTU ± 1%
    • 1.750 NTU ± 2%
    • 10.000 NTU ± 2%
    As microesferas AMCO-AEPA-1®, citadas como padrões de calibração primários em conformidade com o Método 180.1 da USEPA, atendem aos mais altos padrões do setor em termos de exatidão e confiabilidade.