Merck
Padrões para metabólitos e biomarcadores
padrões de referência de hormônios e aminoácidos para análise de biomarcadores e metabolômica
Metabolômica é o estudo de processos químicos que ocorrem em um sistema biológico envolvendo moléculas pequenas chamadas metabólitos, como substratos, intermediários e produtos.
Oferecemos uma ampla gama de padrões analíticos adequados para metabolômica com base em espectrometria de massa e aplicações de teste de biomarcadores. Essas aplicações incluem determinação de perfil metabolômico, mapeamento genético, testes clínicos e diagnósticos, análise de alvos para identificação de novos biomarcadores de relevância clínica, pesquisa farmacêutica de alvos de doenças e endocrinologia. Nossos padrões analíticos para metabolômica e biomarcadores incluem compostos endógenos de relevância clínica, como oligonucleotídeos de DNA/RNA; metabólitos de aminoácidos, lipídios, carboidratos, ácidos biliares e vitamina D; catecolaminas e neurotransmissores; e hormônios masculinos, femininos, neonatais e da tireoide.
Produtos
Ordenar por relevância
Exibindo 1-20 de 39
Página 1 de 2
Filtros aplicados
Categoria de produto:'hormones'
Exibindo 1-20 de 39
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Página 1 de 2
Literatura de produtos relacionados
Brochura: Diagnostic Metabolites
Hormônios
Hormônios são moléculas de sinalização produzidas pelos organismos multicelulares. Nossa ampla gama de hormônios inclui soluções de materiais de referência certificados (CRMs) Cerilliant® e padrões analíticos da marca VETRANAL® para a análise de resíduos hormonais em produtos alimentícios. Os padrões estão disponíveis nas formas pura e de solução e são compatíveis com HPLC e GC.
Metabólitos de aminoácidos
Nossa linha de metabólitos de aminoácidos inclui uma série de soluções de materiais de referência certificados (CRMs) e padrões analíticos para estudos de metabolômica, incluindo uma ampla gama de acilglicinas e acilcarnitinas.
Hidroxivitamina D
A hidroxivitamina D é um metabólito muito estável da vitamina D. Ela é usada universalmente como um marcador para determinar clinicamente os níveis de vitamina D no sangue. Nossa linha de padrões de 25-hidroxivitamina D oferece soluções de materiais de referência certificados, tanto na forma nativa quanto na marcada com isótopos.
Catecolaminas e aminas biogênicas
Catecolaminas são aminas produzidas pelas glândulas adrenais e atuam como hormônios e como neurotransmissores. Alguns exemplos de catecolaminas são: dopamina, epinefrina (adrenalina) e norepinefrina (noradrenalina). Todas as catecolaminas são derivadas do aminoácido L-tirosina. Os níveis de catecolamina na urina podem ser um indicador de determinadas doenças. Oferecemos diversas soluções de materiais de referência certificados de metabólitos de catecolaminas. Os CRMs estão disponíveis como soluções de componente único ou com mais de um componente.