Os reagentes para cultura celular que não contêm componentes animais reduzem drasticamente a variabilidade de desempenho dos experimentos científicos, proporcionando resultados mais consistentes. Uma opção mais ética e sustentável do que os reagentes de cultura celular que contêm componente animal, os reagentes sem componente animal também permitem uma transição suave para pesquisas que estão indo na direção de novas aplicações clínicas, farmacêuticas, biotecnológicas e de fabricação. Devido à ausência de componente animal, esses reagentes mostram pouca ou nenhuma variação e não enfrentam restrições de importação. Nossos meios de cultura celular, suplementos, reagentes e fatores de crescimento de alta qualidade, sem componente animal (ACF), sem origem animal (NAO) e sem soro, apresentam alta atividade biológica. Esses reagentes contêm baixas endotoxinas e são ideais para uso em aplicações como cultura de células-tronco, experimentos de inflamação, cultura de células cancerígenas e desenvolvimento de anticorpos e vacinas.
Os pesquisadores de células-tronco fizeram a transição para meios de cultura sem soro e sem xenobióticos e suplementos para reduzir a variabilidade introduzida pela composição não definida do soro fetal bovino (SFB). Oferecemos meios de cultura sem soro para diversos tipos de células-tronco, incluindo células-tronco embrionárias/CTPi humanas, neurais (CTN), mesenquimais (CTM) e hematopoiéticas (CTH). Esses meios de cultura e suplementos são rigorosamente testados, garantindo alto desempenho e consistência na cultura de células-tronco.
Algumas aplicações de cultura celular, como testes de toxicidade e eficácia de medicamentos, requerem reagentes de dissociação ACF de alta qualidade durante o processo experimental. Nossas enzimas de dissociação, quando usadas com meios de cultura sem de soro (ou contendo soro), ajudam a maximizar o rendimento de células saudáveis e funcionalmente viáveis. Essas soluções prontas para uso permitem uma desagregação branda de células, tecidos e tumores com aumento da eficiência do plaqueamento.
Os suplementos de cultura celular quimicamente definidos fornecem nutrientes que promovem o crescimento saudável das culturas celulares sem os riscos de segurança dos agentes adventícios associados aos componentes animais. Nossos suplementos quimicamente definidos, incluindo hormônios e albuminas, exibem alta pureza e solubilidade superior. Esses suplementos também estão disponíveis na forma em pó e solução.
Nossa coleção de fatores de crescimento e citocinas de alta pureza para o desenvolvimento biotecnológico e farmacêutico inclui reagentes recombinantes de seres humanos, ratos e camundongos com baixo teor de endotoxinas e sem componente animal. Esses fatores de crescimento e citocinas são expressos em sistemas de E. coli ou sistemas de mamíferos. Os fatores de crescimento produzidos nas células HEK293 também oferecem a vantagem adicional da glicosilação humana autêntica e dos padrões de modificação pós-traducional.
Ao cultivar células em um ambiente sem soro, é essencial manter essas condições também durante a criopreservação. Os meios de cultura para congelamento de células sem componentes animais ou sem DMSO podem ser usados para armazenamento de longa duração de células primárias, células-tronco e várias linhagens de células cancerígenas humanas.
Definimos processos e produtos ACF e NAO da seguinte forma:
To continue reading please sign in or create an account.
Don't Have An Account?