Placas de filtragem MultiScreen®
As placas MultiScreen® com capacidades de 96 e 384 poços estão disponíveis em diversas configurações e em uma ampla variedade de materiais de revestimento, para garantir a compatibilidade com diversas formulações de meios e solventes. As placas MultiScreen® de fundo sólido estão disponíveis para ensaios de triagem quimioluminescentes e fluorescentes, preparação e armazenamento de amostras e ELISA, incluindo o formato de tira de 8 poços. As placas com filtro são indispensáveis para a preparação de amostras, incluindo separação celular para citometria de fluxo, ELISpot, migração celular, invasão e quimiotaxia, ligação de enzimas e ligantes de receptores, além de ensaios de solubilidade e permeabilidade, incluindo PAMPA. As placas são compatíveis com automação e projetadas para uso com o fluxo de trabalho a vácuo DirectStack™ para minimizar a interferência entre amostras. A personalização do produto está disponível, incluindo códigos de barras, seleção de membrana e embalagem.
Produtos
Filtros populares
Fluxo de trabalho automatizado com placas de filtragem MultiScreen®
As placas de filtração MultiScreen® foram projetadas para funcionar de forma produtiva com sistemas sensíveis de detecção e imagem, proporcionando um manuseio confiável e robusto das amostras e uma transferência precisa. As placas com capacidade para 96 e 384 poços são fabricadas utilizando uma ampla variedade de materiais de estrutura para garantir a compatibilidade com diversos tipos de amostras. As placas de filtração MultiScreen® são oferecidas em uma ampla seleção de filtros de membrana, com opções tanto estéreis quanto não estéreis.
- Membranas Durapore® (PVDF): Membranas com baixa ligação de proteínas e ácidos nucleicos, com tamanhos de poros de 0,22 a 1,2 µm, para preparação de amostras, ensaios bioquímicos e aplicações baseadas em esferas
- Membranas Immobilon®P (PVDF): Membranas com alta ligação de proteínas e ácidos nucleicos, disponíveis com tamanho de poro de 0,45 µm para ELISpot, incluindo ELISpot fluorescente e ensaios de ligação de DNA ou proteínas
- Várias outras membranas estão disponíveis, incluindo MCE (nitrocelulose), PTFE, policarbonato e muito mais
Placas de filtragem
MultiScreen®HTS
As placas MultiScreen®HTS foram projetadas especificamente para uso em alto rendimento com estações de trabalho automatizadas. As paredes laterais rígidas facilitam o manuseio, e amplas superfícies são fornecidas para a colocação de etiquetas com código de barras. Os poços individuais são vedados para evitar interferências decorrentes da incubação. O dreno inferior patenteado é removível para facilitar o acesso aos filtros. As placas de filtro MultiScreen®HTS+ possuem um revestimento exclusivo de malha de nylon para facilitar a lavagem, reduzindo o ruído de fundo e melhorando a relação sinal-ruído. As placas de filtro estão disponíveis nos formatos de 96 e 384 poços, e oferecem uma ampla seleção de membranas e plásticos.
Placas de filtro MultiScreen® Classic
As placas MultiScreen® Classic foram projetadas especificamente para ensaios que exigem a remoção do dreno inferior e acesso às membranas. O material flexível da base da placa pode ser removido manualmente para ensaios de baixo rendimento. Os poços individuais são selados para evitar interferências decorrentes da incubação. As placas de filtro estão disponíveis no formato de 96 poços e em uma ampla seleção de membranas e plásticos.
Placas de filtro MultiScreen® Solvinert™
Para preparação de amostras, precipitação de proteínas com solventes, ensaios de clivagem de esferas e transferência quantitativa de filtrado para análise, recomendamos as placas de filtro MultiScreen® Solvinert™. Essas placas contêm membranas de PTFE hidrofílicas ou hidrofóbicas que garantem baixos níveis de substâncias extraíveis, baixa ligação indesejável e alta recuperação do analito.
Placas de filtro MultiScreen® Mesh
Os sistemas MultiScreen® MESH utilizam uma placa de filtro de 96 poços com fundo de malha de nylon e constituem um sistema completo para triagem de alvos e outras aplicações críticas, avaliando novos compostos usando organismos multicelulares como modelo in vivo. Esses sistemas são rotineiramente utilizados na descoberta farmacêutica e agrofarmacêutica para ensaios que medem citotoxicidade, paralisia e morte. As placas são construídas em plástico opticamente transparente para facilitar a imagem.
Placas de filtro MultiScreen®-MIC para migração, invasão e quimiotaxia
A placa de filtro MultiScreen®-MIC oferece uma plataforma confiável e versátil para uma variedade de ensaios de triagem baseados em células, incluindo migração, invasão, quimiotaxia, cocultura, angiogênese e transmigração. As placas e os kits estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos de poros de membrana para acomodar ensaios com linhagens celulares aderentes ou em suspensão e para apoiar o crescimento celular em ensaios de transmigração e cocultura. As placas são fornecidas esterilizadas para permitir tempos de incubação mais longos e possibilitar a configuração e a análise do ensaio no mesmo dispositivo.
- Uso com células aderentes ou em suspensão
- Ampla compatibilidade de ensaios
- Alta consistência do ensaio com baixa variabilidade entre ensaios
- Membrana de policarbonato disponível em tamanhos de poros de 3, 5 e 8 μm
- Kits pré-montados disponíveis
Placas de filtro MultiScreen® PCR
As placas de filtro MultiScreen® PCR utilizam princípios de exclusão por tamanho para a purificação de produtos da reação em cadeia da polimerase (PCR), preparações de cromossomos artificiais bacterianos (BAC) e preparações de plasmídeos, bem como para a limpeza de reações de sequenciamento. Essas placas oferecem filtros para purificação de PCR rápida, automatizável e de alto rendimento. As placas são fornecidas nos formatos de 96 e 384 poços, incluindo um formato micro de 96 poços para purificação de amostras de produtos de PCR de menor volume.
- Alta pureza e recuperação
- Tempos de processamento rápidos
- >99,5% de remoção de primers
- Placa de filtro de micropocos MultiScreen® PCR96 recomendada para pequenos volumes (1 – 150 μL)
Manifolds a vácuo MultiScreen® e acessórios
Os coletores a vácuo MultiScreen® utilizam a tecnologia DirectStack™ para melhorar o desempenho e a confiabilidade dos ensaios baseados em filtragem, permitindo o empilhamento de placas sobre placas, o que elimina espaços entre os direcionadores de fluxo e os poços receptores em aplicações que requerem coleta de filtrado. Uma variedade de acessórios está disponível para otimizar fluxos de trabalho para radioatividade, cromatografia e coleta de amostras.
Quer saber mais sobre as placas Millicell®? Confira nossa ampla coleção de insertos e placas para cultura celular Millicell®.
Recursos relacionados
- Article: A Highly Sensitive IFN-γ ELISpot Assay to Quantify Cellular Immune Responses to Previous Viral Infection
This study presents an example of a typical ELISpot assay for quantifying the number of pre-existing, antigen-reactive T cells from peripheral blood mononuclear cell (PBMC) samples obtained from donors previously infected with cytomegalovirus (CMV).
- Article: The ELISpot Assay Enables Functional Analysis of Cellular Immunology
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
- Flyer: MultiScreen® Plates and Applications Overview Chart
Access this handy, straightforward guide to determine the most appropriate plate types for specific application areas.
- Product Guide: Chemical Compatibility Guide for MultiScreen® Filter Plates
Check out this helpful reference guide for compatibility of MultiScreen®HTS and MultiScreen® Classic Filter Plates with various reagents.
- Flyer: MultiScreen®HTS Filter Plates for Automation
96-well and 384-well plates incorporate optimized glass fiber for assays including receptor-ligand binding.
- Flyer: MultiScreen®HTS Filter Plates for Automation
Advanced plate design for full automation compatibility applications.
- Flyer: MultiScreen®HTS Filter Plates for ELISpot
Optimized filter plates measure immune response on a single cell level.