Merck
Catalisadores de ativação C–H
A funcionalização C–H catalisada por metal é uma abordagem eficaz para a ativação da ligação carbono-hidrogênio. Esse método emprega um metal de transição como catalisador de ativação C–H para clivar a ligação C–H e anexar um carbono, nitrogênio ou oxigênio. A capacidade de funcionalizar seletivamente ligações C–H de moléculas complexas agiliza o processo de síntese orgânica, removendo etapas de pré-funcionalização. Além disso, a conversão confiável e previsível de uma ligação C–H em uma ligação C–C, C–N, C–O ou C–X de maneira seletiva e controlada é uma alternativa sustentável em diversas transformações sintéticas devido à redução de resíduos. A ativação C–H não apenas expande o número de locais que podem ser alvo em uma determinada molécula, multiplicando as oportunidades de elaboração em produtos mais complexos, mas também permite que tipos completamente diferentes de ligações químicas sejam alvo, muitas vezes com alta quimioseletividade.  
Fortalecemos suas ideias inovadoras de síntese com um portfólio incomparável de catalisadores, auxiliares e oxidantes de ativação C–H para a ativação de ligações C–H inertes e onipresentes. Oferecemos metais altamente abundantes e sustentáveis, incluindo catalisadores de cobalto, cobre, ouro, irídio, ferro, níquel, paládio, ródio, rutênio, prata e titânio com reatividade/seletividade exclusivas para atender às suas necessidades de ativação C–H.  Saiba mais sobre nossos materiais catalisadores avançados no Guia de Funcionalização C–H
Produtos
catalyst (67)
ligand (10)
oxidant (7)
diversification reagent (3)
surfactant (2)
linker (1)
C-H Activation (67)
C-C Bond Formation (25)
Cross Couplings (7)
Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction (4)
Heck Reaction (4)
Hiyama Coupling (4)
sulfinic acid (6)
fluoro (4)
amine (2)
carboxylic acid (2)
chloro (2)
iodo (2)
Ordenar por relevância
Mostrando 1–20 de 67
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 67
Persulfato de potássio
216224
Persulfato de potássio
ACS reagent, ≥99.0%
Hidroxilamina
255580
Hidroxilamina
ACS reagent, 98.0%
<I>tert</I>-Butyl hydroperoxide solution
458139
tert-Butyl hydroperoxide solution
70 wt. % in H2O
[Pd(OAc)<SUB>2</SUB>]<SUB>3</SUB>
520764
[Pd(OAc)2]3
≥99.9% trace metals basis
(1,5-Cyclooctadiene)(methoxy)iridium(I) dimer
685062
(1,5-Cyclooctadiene)(methoxy)iridium(I) dimer
crystals
Periodic acid
375810
Periodic acid
ACS reagent, 99%
(Diacetoxyiodo)benzene
178721
(Diacetoxyiodo)benzene
98%
Bis(tetrafluoroborato) de 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano
439479
Bis(tetrafluoroborato) de 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano
>95% in F+ active
2-Picolinic acid
P42800
2-Picolinic acid
ReagentPlus®, 99%
HS157
683094
HS157
97%, Umicore, powder
Allylpalladium(II) chloride dimer
222380
Allylpalladium(II) chloride dimer
98%, solid
Dichloro(<I>p</I>-cymene)ruthenium(II) dimer
343706
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Tetra-<I>n</I>-butylammonium decatungstate
900432
Tetra-n-butylammonium decatungstate
powder
Silver acetate
204374
Silver acetate
99.99% trace metals basis
Triruthenium dodecacarbonyl
245011
Triruthenium dodecacarbonyl
99%, crystals
Ruthenium(III) chloride trihydrate
10452
Ruthenium(III) chloride trihydrate
technical grade, solid
Palladium(II) trifluoroacetate
299685
Palladium(II) trifluoroacetate
97%, solid
Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer
338370
Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer
97%, solid
<SC>DL</SC>-α-Tocopherol methoxypolyethylene glycol succinate
763896
DL-α-Tocopherol methoxypolyethylene glycol succinate
powder
Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) dichloride
223662
Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) dichloride
97%
Você visualizou 1–20 de 67 resultados