Ácidos cáusticos e bases
As ciências da vida abrangem uma ampla gama de atividades — desde sínteses químicas complexas e química analítica até trabalhos laboratoriais de rotina e produção em grande escala. Cada aplicação é regida por requisitos regulatórios distintos, tornando essencial a escolha dos produtos químicos certos para suas necessidades específicas.
Para simplificar sua pesquisa, oferecemos álcalis cáusticos e bases por meio de três marcas especializadas, cada uma adaptada a uma área de aplicação exclusiva:
- Sigma-Aldrich® – Projetada para uso geral em laboratórios e ambientes de produção.
- Supelco® – Ideal para química analítica e testes laboratoriais precisos.
- SAFC® – produtos para desenvolvimento e fabricação biofarmacêutica e farmacêutica
Cada marca oferece uma ampla seleção de álcalis e bases disponíveis em vários volumes, formatos de embalagem e com toda a documentação necessária para atender aos padrões de conformidade. Quer você trabalhe em pesquisa, desenvolvimento ou produção, pode encontrar facilmente o produto certo para sua aplicação e requisitos regulatórios.
Explore nosso portfólio para encontrar a melhor solução para o seu fluxo de trabalho em ciências da vida.
Produtos
Filtros populares
Bases orgânicas e inorgânicas para síntese química e uso em laboratório
As bases orgânicas e inorgânicas estão disponíveis em vários graus, adaptadas para tudo, desde uso geral em laboratório atésínteses químicas ees sensíveis, incluindo a síntese de agonistas GLP-1.
- Bases de grau reagente (pureza ≥95%): para síntese geral, trabalho de laboratório de rotina e pesquisa.
- Bases de grau ACS: qualidade confiável para síntese, uso em laboratório e análises para publicação.
- BasesReagent Plus® (pureza ≥98,5%): ideais para sínteses experimentais e compostos intermediários.
- esPuriss p.a. e bases de grau Purum: bases ultrapuras e testadas quanto à presença de metais para sínteses sensíveis.
- Basesanidras Redi-Dri®: pós fluidos e não higroscópicos para fluxos de trabalho laboratoriais eficientes.
Ácidos cáusticos e bases para preparação e análise de amostras
Explore nossa linha de álcalis cáusticos e basesEMSURE® e EMPLURA® disponíveisem várias concentrações, graus de qualidade e tamanhos de embalagem. Isso inclui pellets de hidróxido de sódio e potássio, soluções e soluções de amônia projetadas para atender às suas necessidades analíticas. Fabricados em uma instalação dedicada com matérias-primas de primeira linha e tecnologia avançada, nossos pellets de NaOH e KOH garantem tamanhos uniformes e impurezas mínimas. Desfrute de alta pureza e qualidade consistente entre lotes para resultados confiáveis e reproduzíveis.
Ácidos cáusticos e basesEMPLURA®
Para trabalhos preparatórios e limpeza, escolha os álcalis e bases cáusticosEMPLURA®, que oferecem especificações essenciais a um preço competitivo.
Ácidos cáusticos e basesEMSURE® para análise farmacopéica
Os álcalis cáusticos e basesEMSURE® são produtos de qualidade premium que atendem e até excedem as diretrizes globais de qualidade, incluindo os padrões ACS e Reag. Ph Eur, garantindo ampla aceitação no controle de qualidade farmacêutico, simplificando auditorias e reduzindo esforços e custos de validação. Produzidos com alta pureza e consistência entre lotes, nossos álcalis cáusticos (pellets de NaOH e KOH) oferecem resultados analíticos confiáveis e reproduzíveis. Eles estão disponíveis em vários tamanhos de embalagem para atender às diversas necessidades de aplicação.
Bases de alta pureza para cromatografia e espectrometria
Bases de alta pureza Lichropur para análise HPLC e LC-MS:
As bases de alta purezaLi Chropur®são utilizadas em análises HPLC e LC-MS para minimizar o ruído de fundo e a supressão de sinal. Estas bases são testadas em aplicações pelo nosso controlo de qualidade para satisfazer as expectativas dos nossos clientes.
Bases de alta pureza Suprapur® eUltra Pur® para análise ICP-OES, ICP-MS, AAS
As basesde alta pureza Suprapur® eUltrapur® são utilizadas para análises de traços inorgânicos e ultra-traços. Cada um dos nossos reagentes analíticos é fabricado para cumprir as especificações garantidas. A grande variedade de métodos analíticos modernos (ICP-OES, ICP-MS, AAS, etc.) permite procedimentos de controle e análise personalizados para cada produto.
Soluções volumétricas para titulação
Nossas soluções volumétricas Titripur® e nossos concentrados Titrisol® oferecem uma gama de soluções alcalinas em diferentes concentrações para quantificar compostos com o método de titulação. Eles são produzidos e analisados sob altos padrões de qualidade. As soluções Titripur® são analisadas pelo nosso laboratório de controle de qualidade acreditado pela DIN EN ISO/IEC 17025. Uma inovação são nossos produtos digitais com uma etiqueta RFID nas garrafas para transferir dados de forma integrada.
Produtos para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica
Alcançar qualidade consistente e conformidade regulatória na fabricação biofarmacêutica requer matérias-primas confiáveis e documentação robusta. Nosso portfólioSAFC® oferece produtos químicos de processo, solventes e reagentes de alta pureza, fabricados sob rígidas diretrizes cGMP para dar suporte a todas as etapas, desde o desenvolvimento e aumento de escala até a produção comercial. Por meio do nosso Programa Emprove®, cada produto é respaldado por documentação abrangente que simplifica a qualificação, a avaliação de riscos e as submissões regulatórias, garantindo total transparência na cadeia de suprimentos. Com nossa experiência técnica e opções de fabricação personalizáveis, ajudamos você a otimizar o desenvolvimento de processos e manter a confiança em seus fluxos de trabalho de formulação e produção. Explore nosso portfólio de produtos químicos Emprove® e nossa linha completa de matérias-primas para bioprocessamento e formulação para atender às suas necessidades de produção farmacêutica e biofarmacêutica.
Recursos relacionados
- Brochure: Empower your Lab - Inorganics & Solvents for Classical Analysis
Discover how our Inorganics and Solvents can empower your work.
- Article: Emprove®
O programa Emprove® agiliza a conformidade com as informações técnicas, regulatórias e de suprimento nos Dossiês Emprove®, apoiando a avaliação de riscos.
- Flyer: Arcofolin™ L-Methylfolate Empowered by Nature
Experience the next-level folate.
- Brochure: Inorganics on Tap - Withdrawal Systems and Safety Accessories for Acids & Bases
For maximum safety in daily work with acids & bases.
- Flyer: Redi-Dri Free-Flowing Salts And Buffers
Redi-Dri™ free-flowing, ready-to-use salts and buffers don’t harden or clump like most hygroscopic powders. They just keep your work flowing.
- Brochure: SUPRAPUR® Acids and Bases
Quality grades for your individual needs.
- Guide: Titration Guide for Titer Determination
The titer determination of volumetric solutions is one of the most important preconditions to receive reliable and transparent results in titration.
- Brochure: Brighter Titration
Volumetric solutions and standards for titration accuracy and precision, every time
- Brochure: Extran Detergents - The Perfect Solution for Cleaning your Laboratory Utensils
Extran® detergents are a reliable cleaning agent of consistent composition that ensures proper scientific working procedures and avoids a frequently modification of processes and applications.
- Brochure: Reliable Research Must-Haves
This comprehensive guide explains the differences between the grades and outlines common applications for each specification – to make your decisions easier, and your work smoother.