Auxiliares de filtragem e meios filtrantes
Os auxiliares de filtragem, também conhecidos como auxiliares de filtragem ou meios filtrantes, são substâncias ou materiais amplamente usados para aumentar a eficiência dos processos de filtragem. Esses materiais finamente graduados são adicionados a um líquido a ser filtrado, ajudando a remover as impurezas que, de outra forma, poderiam obstruir o meio filtrante. Um auxiliar de filtragem funciona como um agente composto de partículas sólidas que melhoram a eficiência da filtragem criando uma estrutura de rede porosa, permeável e rígida conhecida como torta de filtro. Essa torta de filtro retém partículas sólidas e também contribui para o controle do fluxo. Os auxiliares de filtragem são aplicados em diversos setores, como o farmacêutico, o de alimentos e bebidas, o de tratamento de água e o de manufatura.
Os tipos comuns de auxiliares de filtragem incluem carvão ativado, areia, terra de diatomáceas e celulose. Essas substâncias aprimoram os processos de filtragem em vários setores, oferecendo alta porosidade, capacidade de adsorção, biodegradabilidade e remoção eficiente de impurezas.
Visão geral da seção
Filtros de carvão ativado
O carvão ativado é um agente de filtragem comumente usado devido às suas excelentes propriedades de adsorção. É uma forma de carbono submetida a um processamento especial para gerar uma estrutura altamente porosa com uma área de superfície substancial. Essa estrutura porosa permite que o carvão ativado retenha e adsorva efetivamente as impurezas de gases, líquidos ou vapores. As aplicações do carvão ativado incluem a adsorção de compostos orgânicos, corantes, odores e produtos químicos específicos de líquidos ou gases.
Filtros de areia do mar
A areia do mar, composta principalmente de óxido de silício com quantidades residuais de outros óxidos metálicos, é um produto natural conhecido pela sua versatilidade e eficiência em aplicações científicas. É amplamente usada em laboratórios para a filtragem e clarificação de água e soluções altamente contaminadas. Além disso, a areia do mar serve como auxiliar de moagem e é empregada em banhos de aquecimento (banhos de areia). Para atender aos padrões de alta qualidade exigidos para uso em laboratório, a areia do mar é primeiro fervida em ácido clorídrico e, em seguida, incendiada para carbonizar e remover os contaminantes orgânicos. Esse processo elimina com eficácia as impurezas solúveis em ácido, tornando a areia do mar adequada para uma série de fins científicos.
Filtros de terra de diatomáceas (DE)
A terra de diatomáceas é uma sílica amorfa de ocorrência natural formada a partir de esqueletos fossilizados de diatomáceas. O auxiliar de filtragem de terra de diatomáceas é amplamente usado devido à sua alta capacidade de absorção de água e óleo. A sua porosidade acentuada a torna altamente eficaz na retenção de partículas finas. Além disso, pode servir como um precursor de sílica para adsorver vários grupos de óleo, incluindo benzeno, tolueno, etilbenzenos, p-xilenos e o-xilenos.
Filtros de celulose
A celulose pode ser usada como um agente de filtragem devido à sua natureza porosa e absorvente. A estrutura fibrosa da celulose forma uma rede interconectada de canais, facilitando a passagem de fluidos e capturando partículas e impurezas. Os filtros à base de celulose são comumente usados em vários setores, incluindo tratamento de água, processamento farmacêutico, produção de alimentos e bebidas e aplicações laboratoriais. Esses filtros separam efetivamente os sólidos dos líquidos e podem ajudar a remover contaminantes, como sedimentos, bactérias e outras partículas, garantindo fluidos mais limpos e purificados. Além disso, a celulose em pó e a celulose regenerada são usadas em processos de cromatografia.
Recursos de produtos relacionados
- Brochure: Purification Perfection
Quality materials for absorption, adsorption & filtration