Merck
Eletrossíntese
A eletrossíntese, ou síntese eletroquímica, aproveita a energia elétrica para conduzir reações redox e formar novos compostos. Nosso Faraday Lab simplifica os fluxos de trabalho de eletrossíntese, fornecendo resultados precisos e reproduzíveis. Essa estação de trabalho multifuncional permite o controle preciso por meio dos modos de corrente constante, potencial e voltametria cíclica (CV), otimizando uma variedade de procedimentos de eletrossíntese. Combine-a com a plataforma de eletrólise SynLectro™, que apresenta eletrodos e material de laboratório padronizados, para obter uma configuração flexível e personalizável, adequada para aplicações em escala de pesquisa e de lote.
Produtos
Mostrando 1–20 de 23
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 23
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Você visualizou 1–20 de 23 resultados
Página 1 de 2
Célula de plataforma de eletroquímica Synlectro com tampa e luva de PTFE com orifícios para a passagem de até quatro eletrodos.
SynLectroTM Plataforma de eletrólise
Nosso portfólio de produtos de eletrossíntese, incluindo células de vidro, tampas e luvas de PTFE, suportes de eletrodos e eletrodos, permite que os pesquisadores conduzam reações eletroquímicas com segurança e eficiência. Nossa plataforma de produtos SynLectro™ foi projetada para simplificar e padronizar a síntese orgânica eletroquímica, dependendo da reação específica desejada e da escala da reação, da pesquisa à produção.
Um fotoreator portátil e robusto envolto em uma espuma protetora preta com um painel de design vermelho e amarelo vibrante que inclui o logotipo da Sigma-Aldrich e o texto detalhando "Faraday Lab" e "Electrosynthesis Workstation".
Faraday Lab: Estação de trabalho de eletrossíntese
Faraday Lab: Electrosynthesis Workstation é um controlador de energia plug and play para síntese eletroquímica. Com três tipos de experimentos (corrente constante, tensão constante e CV), bem como a capacidade de salvar e exportar dados de reação, o Faraday Lab é a porta de entrada perfeita para a eletrossíntese. O Faraday Lab é compatível universalmente com configurações de eletrodos e de material de laboratório, incluindo a nossa própria plataforma de eletrólise SynLectro™.
Recursos relacionados
Recursos Externos
Neste tutorial com o especialista em eletrossíntese Siegfried R Waldvogel, descreveremos os recursos específicos das células de suporte e eletrodos, explicando suas principais vantagens e o fluxo de trabalho simples que pode ser adaptado para uso por todos os químicos.
Chemistry World: Webinar - Aproveite o poder da eletricidade...