Merck
Página inicialProdutosClínica e diagnósticoTipagem sangüíneaReagentes para tipagem sanguínea concluídos
Reagentes para tipagem sanguínea concluídos
Frascos conta-gotas contendo reagentes acabados Bioscot<sup>®</sup> Blood Typing
Reagentes acabados
A linha de reagentes para tipagem sanguínea da Millipore® é produzida a partir de anticorpos monoclonais humanos ou murinos e formulada em diluentes com baixo teor de proteínas. Esses reagentes monoclonais oferecem muitas vantagens em relação aos produtos policlonais.
  • Altamente específicos – sem risco de contaminação por anticorpos
  • Consistência entre lotes
  • Baixo risco de risco biológico
  • Os anticorpos IgM permitem a aglutinação direta, reagem sem a necessidade de um teste indireto de antiglobulina e podem ser usados para tipar células com um teste direto de antiglobulina positivo.
Oferecemos um amplo portfólio de reagentes acabados, projetados para atender a diversas necessidades comerciais. Nossos reagentes BIOSCOT® premium para uso em diagnóstico in vitro (IVD) estão em total conformidade com a regulamentação 2017/746 da UE, garantindo os mais altos padrões de qualidade e confiabilidade. Além disso, fornecemos reagentes acabados em formatos a granel, reagentes para uso em pesquisa e frascos sem rótulo.
Temos muitos anos de experiência em auxiliar clientes no registro de produtos em outros países, portanto, independentemente de seu produto ser rotulado como Millipore® ou ter sua própria identidade visual, podemos ajudá-lo com o registro do produto.
Os reagentes com a marca BIOSCOT® não estão disponíveis para clientes em todas as regiões geográficas.
Os formatos de reagentes a granel, reagentes para pesquisa e frascos sem rótulo compartilham a mesma reatividade e atributos que nossos reagentes BIOSCOT® com marcação CE. Os formatos de reagentes a granel e frascos sem rótulo são para fabricação posterior ou uso não diagnóstico. Os reagentes rotulados para uso em pesquisa não se destinam ao uso em aplicações de diagnóstico clínico.
Produtos
Mostrando 1–20 de 81
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 81
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Você visualizou 1–20 de 81 resultados
Recursos relacionados
Vídeos relacionados
A imagem retrata um ambiente profissional onde uma pessoa está vestindo um jaleco branco e luvas de látex azuis brilhantes. Ela está envolvida em uma tarefa precisa, manuseando equipamentos ou realizando um experimento em um ambiente de laboratório repleto de vários aparelhos desfocados ao fundo.
Tipagem sanguínea Anticorpos monoclonais
Explore nossa linha de anticorpos monoclonais em várias formas, desde intermediários padronizados, FFMU, reagentes acabados a granel, anticorpos e reagentes para uso em pesquisa.