Merck
Página inicialProdutosClínica e diagnósticoTipagem sangüíneaIntermediários de tipagem sanguínea (FFMU)
Intermediários de tipagem sanguínea (FFMU)
frascos grandes e pequenos contendo anti-soros para tipagem sanguínea para uso adicional em manufatura (FFMU)
Matérias-primas
O portfólio Millipore® de intermediários de tipagem sanguínea para uso adicional em manufatura (FFMU) são sobrenadantes padronizados de cultura de células de linhas celulares que expressam anticorpos monoclonais humanos ou murinos. Esses intermediários FFMU são para uso na formulação de reagentes ou dispositivos acabados para tipagem sanguínea. Através da diluição, mistura (quando apropriado) e adições químicas, os fabricantes podem formular os seus próprios reagentes ou dispositivos acabados com perfis de reatividade adequados às suas aplicações específicas. A potência de cada lote é cuidadosamente controlada para corresponder à de um lote de referência interno. Todos os FFMUs contêm azida de sódio a 0,1% (p/v) como conservante.
A maior parte da série de anticorpos FFMU está atualmente licenciada pela Food and Drug Administration dos EUA, sob acordos de fabricação compartilhada.
Produtos
Mostrando 1–12 de 12
Alterar visualização
Mostrando 1–12 de 12
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Você visualizou 1–12 de 12 resultados
Página 1 de 1
Anticorpos monoclonais IgG humanos para uso em pesquisa
Os anticorpos monoclonais IgG humanos para uso em pesquisa são sobrenadantes clarificados de cultura celular de linhagens celulares que expressam anticorpos monoclonais IgG humanos para tipagem sanguínea que são reativos por um método de teste de antiglobulina indireta. Esses produtos são destinados ao uso por fabricantes que desejam produzir reagentes ou dispositivos não IVD, como kits de proficiência, controles internos de testes ou amostras educacionais.