Merck
Filtros para centrífuga
Dispositivos de filtração podem ser utilizados para concentrar amostras biológicas e ambientais de pequeno a grande volume no preparo para o processamento a jusante (downstream) e análise. Na escolha de um filtro, deve-se considerar várias propriedades do mesmo:
  • MWCO ou NMWL: De modo geral, o limite de peso molecular (molecular weight cut off, MWCO) ou o limite nominal de peso molecular (nominal molecular weight limit, NMWL) do filtro de membrana deve ser metade a um terço do tamanho da proteína-alvo a ser retida.
  • Material do filtro: Membranas de celulose regenerada têm baixa adsorção de proteínas e níveis baixos de extraíveis, possibilitando uma alta recuperação de amostras proteicas e biológicas. Membranas de PVDF hidrofílicas têm ligação proteica muito baixa e são utilizadas para clarificar soluções proteicas. Membranas de PTFE hidrofílicas têm alta resistência e, em geral, são usadas na clarificação de soluções aquosas. Membranas de polietersulfona (PES) proporcionam altas taxas de vazão para possibilitar uma filtração mais rápida. Membranas de acetato de celulose são hidrofóbicas e podem requerer pré-umedecimento para uso com amostras aquosas. Membranas de náilon têm maior índice de ligações proteicas, mas têm maior resistência química e menor teor de extraíveis.
  • Volume de trabalho: Os dispositivos de filtração centrífuga têm volumes iniciais especificados e, em geral, acomodam qualquer valor entre 0,5 ml e 70 ml de amostra. Dispositivos de filtração pressurizados podem acomodar volumes maiores que vão de 50 ml a >400 ml.
  • Volume final: Muitos dispositivos de filtração utilizam tecnologia de parada completa (dead stop) para evitar que a amostra resseque. O volume final do dispositivo pode ser usado para determinar o fator de concentração.
Produtos
Sort by Relevance
Showing 1-20 of 137
Page 1 of 7
Page 1 of 7
Showing 1-20 of 137
Compare
Product Number
Product Description
Pricing
Page 1 of 7
Page 1 of 7
Filtros para centrífuga de membrana de celulose regenerada
Filtros para centrífuga Microcon® para volumes < 0,5 ml
Os filtros para centrífuga Microcon® foram projetados para concentrar e dessalinizar baixos volumes (≤ 0,5 ml) de soluções de proteínas e ácidos nucleicos usando nossa membrana de celulose regenerada com baixo potencial de ligação Ultracel®. Com recuperações típicas >95%, a tecnologia de rotação reversa permite maximizar a recuperação, mesmo com amostras de volume mínimo.
Filtros para centrífuga Amicon® Ultra para volumes de 0,5 a 15 ml
Os filtros para centrífuga Amicon® Ultra permitem fazer rapidamente a concentração, dessalinização, diálise e diafiltração de amostras de 0,5 a 15 ml, promovendo alta recuperação de amostras, mesmo no caso de amostras diluídas por ultrafiltração. Esses dispositivos de filtro utilizam membranas de celulose regenerada (CR) Ultracel® para uma baixa adsorção de proteínas e alta recuperação, com tecnologia de parada completa para impedir o ressecamento. Os filtros são oferecidos com limites nominais de peso molecular (NMWL) de 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa e 100 kDa. Também temos dispositivos específicos com classificação para diagnóstico in vitro (IVD) disponíveis.
  • Amicon® Ultra-0.5: volumes de amostra < 500 µl
  • Amicon® Ultra-2: amostras < 2 ml
  • Amicon® Ultra-4: amostras < 4 ml
  • Amicon® Ultra-15: amostras ≤ 15 ml
Filtros para centrífuga Centricon® Plus para volumes de 15 ml a 70 ml
Os filtros para centrífuga Centricon® Plus-70 foram projetados para o processamento rápido de soluções biológicas aquosas em volumes que variam de 15 a 70 ml, com recuperação >90%. Os filtros Centricon® concentram a maioria das soluções de 70 ml em 350 μl em apenas 25 minutos, e são utilizados com frequência para concentrar eluatos de colunas cromatográficas, anticorpos monoclonais e proteínas e vírus de sobrenadantes de cultura celular.
Filtros para centrífuga com membrana de PVDF hidrofílica
Filtros para centrífuga Ultrafree® com membranas de PVDF hidrofílicas Durapore®
Os filtros para centrífuga Ultrafree® são usados para remover partículas e precipitados de amostras aquosas. Essas unidades de filtração rápida oferecem desempenho altamente reprodutível para recuperação de amostras. Nossos filtros para centrífuga Ultrafree® com membranas de PVDF microporosas Durapore® estão disponíveis em versões estéreis e não estéreis, com tamanhos de poro de 0,1 µm, 0,22 µm, 0,45 µm, 0,65 µm e 5 µm para volumes de trabalho de amostra de 0,5 ml e 2 ml.
Filtros para centrífuga com membrana de PTFE hidrofílica
Filtros para centrífuga Ultrafree® com membranas de PTFE hidrofílicas
Os filtros para centrífuga Ultrafree® com membranas de PTFE hidrofílicas podem ser usados para remover partículas e precipitados de amostras aquosas e algumas amostras à base de solventes. Nossos filtros para centrífuga Ultrafree® com membranas de PTFE hidrofílicas e microporosas estão disponíveis em versão não estéril, com tamanhos de poro de 0,22 um e 0,45 um para volumes de trabalho de amostra de 0,4 ml e 2 ml.
Filtros para centrífuga com membrana de polietersulfona (PES)
Filtros para centrífuga Microcon® com membranas de PES Biomax®
Os filtros para centrífuga Microcon® foram projetados para concentrar e dessalinizar baixos volumes (≤ 0,5 ml) de soluções de proteínas e ácidos nucleicos usando nossa membrana de PES Biomax®. Com recuperações típicas >95%, a tecnologia de rotação reversa permite maximizar a recuperação, mesmo com amostras de volume mínimo.
Concentradores centrífugos Vivaspin®
Os concentradores centrífugos de ultrafiltração Vivaspin® têm um design de membrana vertical que fornece altas taxas de vazão e altas recuperações. A tecnologia de parada completa (dead stop) impede o ressecamento das amostras e o concentrado pode ser recuperado diretamente, sem necessidade de centrifugações adicionais. São oferecidos em uma ampla faixa de MWCO, de 2 kDa a 0,2 μm. As membranas de PES de alta vazão proporcionam recuperação de retentado >90%.
  • Vivaspin® 500: volumes de amostra de 100 µl a 500 µl
  • Vivaspin® 2: amostras de 0,4 ml a 2 ml
  • Vivaspin® 4: amostras de 2 ml a 15 ml
  • Vivaspin® 6: amostras de 2 ml a 6 ml
  • Vivapsin® 20: amostras de 5 ml a 20 ml
Concentradores Spin-X® da Corning®
Os concentradores centrífugos de ultrafiltração Spin-X® da Corning® oferecem um procedimento simples, em uma única etapa, para concentrar ou dessalinizar proteínas e outras biomoléculas com recuperação igual ou superior a 90%. A parada completa integrada elimina o risco de centrifugação até o ressecamento da amostra. As membranas de polietersulfona (PES) com baixo potencial de ligação estão disponíveis com cinco valores-limite de peso molecular (MWCO): 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 e 100.000 Da.
Dispositivos de ultrafiltração centrífuga Centrisart® I
Os dispositivos de ultrafiltração centrífuga Centrisart® I foram desenvolvidos para ultrafiltração de pequenos volumes (≤2,5 ml) de líquidos muito viscosos ou que contêm partículas, como amostras de soro ou sangue. O design exclusivo permite a ultrafiltração na direção oposta à da força centrífuga. Isso minimiza a incrustação da membrana, mesmo no caso de soluções com alto teor de partículas ou amostras de lisados celulares.
Filtros para centrífuga com membrana de acetato de celulose
Filtros para tubos de centrífuga CoStar® Spin-X® da Corning® com membranas de acetato de celulose
Esses filtros para encaixe nos tubos de centrífuga estão disponíveis com membranas de acetato de celulose (AC), com tamanhos de poro de membrana de 0,22 μm ou 0,45 μm. A capacidade da unidade de filtração é de 500 μl.
  • As membranas de acetato de celulose (AC) oferecem taxas de vazão rápidas e baixo potencial de ligação a proteínas
  • Filtre por centrifugação para remoção de bactérias, partículas ou células de líquidos, preparo de amostras para HPLC e remoção de DNA de géis de agarose ou acrilamida
  • Use em qualquer microcentrífuga padrão com rotor de ângulo fixo com força centrífuga relativa (FCR) de até 16.000 × g
Filtros para centrífuga com membrana de náilon
Filtros para tubos de centrífuga CoStar® Spin-X® da Corning® com membranas de náilon
Esses filtros de polipropileno para encaixe em tubos de centrífuga estão disponíveis com membranas de náilon (NY) com tamanhos de poro de membrana de 0,22 μm ou 0,45 μm. A capacidade da unidade de filtração é de 500 μl.
  • As membranas de náilon (NY) são naturalmente hidrofílicas, isentas de tensoativos e oferecem os menores teores de extraíveis
  • Suas aplicações incluem a remoção de bactérias, partículas ou células de líquidos; preparo de amostras para HPLC e remoção de DNA de géis de agarose ou acrilamida
  • Use em qualquer microcentrífuga padrão com rotor de ângulo fixo com força centrífuga relativa (FCR) de até 16.000 × g
Dispositivos de centrifugação para recuperação de swabs
Dispositivos Isohelix Spin+Collect™
O dispositivo Isohelix Spin+Collect™ aumenta o rendimento de amostras de swabs e outros materiais. O dispositivo segura firmemente o swab ou outro material e expõe máxima área de superfície para o primeiro passo de eluição ou lise da amostra. Em seguida, um tubo de microcentrífuga de 1,5 ml é encaixado como uma tampa e invertido para centrifugação e liberação final de eventuais volumes de amostra presos na matriz.
Sign In To Continue
To continue reading please sign in or create an account.
Don't Have An Account?