Merck
Página inicialProdutosFiltraçãoSuportes para filtros de laboratório
Suportes para filtros de laboratório
Os invólucros de filtro são usados em conjunto com filtros de membrana de disco cortado, fornecendo suporte estrutural e criando uma vedação ao redor da membrana para evitar a contaminação do filtrado. Os suportes de filtro de seringa reutilizáveis são adequados para filtrar ou limpar pequenas quantidades de líquido quando se deseja um filtro substituível ou removível. Os suportes de filtro para filtragem a vácuo e pressão estão disponíveis em uma variedade de formatos e tamanhos para acomodar uma gama de diâmetros de filtro. A seleção do porta-filtro depende dos seguintes critérios:
Produtos
vacuum filtration (65)
pressure filtration (16)
47.0 (37)
25.0 (22)
90.0 (11)
13.0 (6)
70.0 (6)
33.0 (5)
holders (157)
funnels (16)
flasks (9)
filters (7)
accessories (1)
tube top filters (1)
Ordenar por relevância
Mostrando 1–20 de 163
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 163
Suporte de filtro Swinnex
SX0002500
Suporte de filtro Swinnex
Swinnex Filter Holder, 25mm
Suporte de filtro HP, 47 mm, aço inoxidável
XX4504700
Suporte de filtro HP, 47 mm, aço inoxidável
HP Filter Holder, 47mm, stainless steel
Suporte de filtro Swinnex
SX0004700
Suporte de filtro Swinnex
Swinnex Filter Holder, 47mm
Suporte de filtro de vidro Millipore Classic - Kit
XX1014700
Suporte de filtro de vidro Millipore Classic - Kit
47 mm, Glass frit membrane support, 300 mL funnel
Funil de vidro Millipore para filtração a vácuo
XX1014704
Funil de vidro Millipore para filtração a vácuo
300 mL, 47 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Base e rolha de vidro Millipore para filtração a vácuo
XX1014702
Base e rolha de vidro Millipore para filtração a vácuo
47 mm, Glass frit membrane support
Suporte de filtro Swinnex
SX0001300
Suporte de filtro Swinnex
Swinnex Filter Holder, 13mm
Frasco com saída lateral para filtração a vácuo Millipore
XX1014705
Frasco com saída lateral para filtração a vácuo Millipore
1L, Threaded side-arm
Suporte de filtro Millipore All-Glass - Kit
XX1514700
Suporte de filtro Millipore All-Glass - Kit
47 mm, Glass frit membrane support, 300 mL funnel
Suporte de filtro em linha, 47 mm
XX4304700
Suporte de filtro em linha, 47 mm
In-Line Filter Holder 47mm
Suporte de filtro Swinny de 13 mm, aço inoxidável
XX3001200
Suporte de filtro Swinny de 13 mm, aço inoxidável
Swinny Filter Holder 13mm, stainless steel
Base e tampa para filtração a vácuo Millipore
XX1514702
Base e tampa para filtração a vácuo Millipore
47 mm, Glass frit support
Suporte de filtro, 47 mm, aço inoxidável
XX4404700
Suporte de filtro, 47 mm, aço inoxidável
Filter Holder, 47mm, stainless steel
Suporte de filtro Hydrosol, 47 mm, aço inoxidável
XX2004720
Suporte de filtro Hydrosol, 47 mm, aço inoxidável
Hydrosol 47mm filter holder, stainless steel
Suporte de filtro de vidro Millipore Classic - Kit
XX1014730
Suporte de filtro de vidro Millipore Classic - Kit
47 mm, Stainless steel screen membrane support, 300 mL funnel
Kit de filtração descartável MILLICUP-FLEX de 47 mm, não estéril, resistente a solventes, adaptadores para suporte semirreutilizáveis
MCFLX4702
Kit de filtração descartável MILLICUP-FLEX de 47 mm, não estéril, resistente a solventes, adaptadores para suporte semirreutilizáveis
Great for Mobile Phase - 250mL Disposable Vacuum Filtration Unit w/ GL45 Threaded Connection; Compatible with 47mm membranes; Nonsterile Semi-reusable: 10 uses/kit
Suporte de filtro HP, 25 mm, aço inoxidável
XX4502500
Suporte de filtro HP, 25 mm, aço inoxidável
HP Filter Holder, 25mm, stainless steel
Microsyringe Filter Holder 25 mm, Luer-Lok, stainless steel
XX3002500
Microsyringe Filter Holder 25 mm, Luer-Lok, stainless steel
Accessories for filter holders for sample preparation.
Suporte Sterifil, 500 ml
XX11J4750
Suporte Sterifil, 500 ml
Frita de suporte de aço inoxidável
XF2004758
Frita de suporte de aço inoxidável
Accessories for filter holders for sample preparation.
Material do suporte do filtro
Fotografia dos componentes de um aparelho de filtragem de vidro, incluindo braçadeira de mola de alumínio, base de vidro de borosilicato, funil de vidro de borosilicato, suporte de vidro ajustado e tampa de vidro de borosilicato.
Suportes de filtro de vidro
  • Ampla resistência química
  • Químicamente inerte
  • Soluções aquosas e orgânicas
  • Líquidos corrosivos
  • Preparação de solventes para HPLC
  • Pesquisa e filtragem em pequena escala
  • O design pode incluir a adição de uma guia de alinhamento, permitindo a montagem rápida e protegendo a vidraria contra danos
Fotografia de um suporte de filtro plástico Millicup™-FLEX, incluindo funil de polipropileno, colar de suporte de membrana semi-reutilizável e adaptador de vácuo.
Suportes de filtro de plástico
  • Durabilidade aumentada
  • Soluções aquosas e orgânicas
  • Filtragem de ultracamadas, filtragem geral e filtragem em linha
Fotografia de um suporte de filtro de epifluorescência de aço inoxidável, incluindo grampo de mola de alumínio, base de aço inoxidável e tampa de silicone.
Suportes de filtro de aço inoxidável
  • Alta resistência
  • Resistente à corrosão
  • Resistente a bactérias
  • Aplicações industriais que requerem filtragem sob pressão ou alta pressão
  • Filtrações em pequena escala de soluções orgânicas ou corrosivas
  • Aplicações sensíveis à contaminação bacteriana
Fotografia de um kit Millipore® All-Glass Filter Holder Kit, incluindo funil de vidro, braçadeira de mola de alumínio, suporte de frita de vidro e frasco de junta esmerilhada.
Sistemas e kits de filtragem
  • Os kits incluem funis de filtragem, braçadeiras e outros acessórios para montar um aparelho de filtragem completo
  • Disponível em vidro, plástico e aço inoxidável
  • Filtragem geral
  • Filtragem garrafa a garrafa
  • Microanálise
  • Análise de retenções
Diâmetro do filtro
O diâmetro do suporte do filtro deve corresponder ao diâmetro do filtro de membrana. Para minimizar a perda de amostra e reduzir o risco de incrustação da membrana, o volume da amostra deve ser considerado ao selecionar o diâmetro do filtro. Oferecemos suportes de filtro com diâmetros de 13 mm, 25 mm, 47 mm, 90 mm e 142 mm.
  • 13 mm: recomendado para volumes de 1 mL - 15 mL
  • 25 mm: recomendado para volumes de 10 mL - 50 mL
  • 47 mm: recomendado para volumes de 100 mL - 500 mL
  • 90 mm: recomendado para volumes de 200 mL - 1.000 mL
  • 142 mm: recomendado para volumes maiores
Filtragem acionada por pressão ou filtragem acionada por vácuo
Os suportes de filtro podem suportar pressões máximas específicas e têm conexões apropriadas para uso com sistemas de pressão ou sistemas de vácuo. Os suportes de filtro de vidro são projetados para filtragem a vácuo. Os suportes de filtro de aço inoxidável e plástico são projetados para filtragem a vácuo ou a pressão.