Merck
Filtros de seringa Millex®
Filtros de seringa Millex® estéreis e não estéreis para preparo de amostras
Referência na filtração de pequenos volumes (1-200 ml), a consistência inigualável dos filtros de seringa Millex® no preparo de amostras levou ao desenvolvimento de muitos métodos que especificam seu uso.
Com perda reduzida de amostra devido a volumes de retenção mínimos, os filtros de seringa Millex® são ideais para uso em diversas aplicações, incluindo:
  • Preparo de amostras para HPLC
  • Filtração de antibióticos e aditivos para culturas de tecidos
  • Testes de dissolução
Nosso processo controlado de fabricação garante um desempenho confiável do filtro, e nossos dispositivos estéreis incluem um certificado de qualidade. Disponíveis com muitas opções diferentes de membrana e armação, os filtros de seringa Millex® são compatíveis com diversos tipos de solventes e amostras.
Os tipos de membrana incluem:
  • Membrana de PVDF Durapore®
  • Membrana de polietersulfona Millipore Express® PLUS
    • Recomendada para vazão rápida e aplicações que requerem baixa incidência de ligação para preparo de meios para cultura celular
    • Visualizar os produtos
Diâmetro recomendado conforme o volume da amostra:
  • <1 ml: 4 mm
  • 1-10 ml: 13 mm
  • 10-100 ml: 25 mm, 33 mm
Filtros de seringa Millex® estéreis
  • As aplicações incluem a esterilização de reagentes para cultura celular, como meios de cultura celular, antibióticos, suplementos, soros, vírus para infecção e outras soluções biológicas
  • Vazão rápida e baixo potencial de ligação para o preparo de meios de cultura celular com membrana de polietersulfona (PES) Millipore Express® PLUS
  • A membrana de PVDF Durapore® é a membrana com menor potencial de ligação para soluções ricas em proteínas
  • Muitos têm marcação CE e/ou são aprovadas como dispositivos médicos, o que significa que podem ser utilizadas para filtrar soluções farmacêuticas
  • Lixiviação mínima de impurezas para as soluções filtradas
  • Os filtros de seringa Millex® de 50 mm têm composição química hidrofóbica para filtração de gases e proteção de bombas de vácuo em linha
Filtros de seringa Millex® não estéreis
  • As aplicações incluem preparo de amostras baseado em filtração para testes de dissolução, HPLC, UHPLC, LC-MS, cromatografia iônica (IC) e remoção geral de particulados
  • Os filtros Millex® de PTFE hidrofílicos são certificados para HPLC com baixo teor de extraíveis
  • Melhor recuperação de amostras de proteínas com filtros de seringa Millex® hidrofílicos com membrana de PVDF Durapore®
  • Compatíveis com automação, as unidades de filtro de seringa Millex® não estéreis têm uma armação em abóboda, o que permite o fornecimento simples e confiável em estações de trabalho de preparo automático de amostra, pois elimina a justaposição de filtros na estante de transporte.
  • Os filtros Millex® HPF não estéreis incluem um pré-filtro de fibra de vidro graduado para remover partículas maiores e um filtro de membrana de 0,20 µm ou 0,45 µm para filtração fina. Essa combinação de membranas proporciona um rendimento significativamente maior que os filtros padrão sem meios de pré-filtração, especialmente na filtragem de soluções com alto teor de partículas.
  • Os filtros de seringa Millex® de 50 mm têm composição química hidrofóbica para filtração de gases e proteção de bombas de vácuo em linha
Saiba mais sobre os fatores que afetam a ligação de analitos aos filtros de seringa.
Produtos