Excel Scientific is a global supplier of microplate sealing films and foils engineered for applications including PCR, qPCR, ELISA, cell culture, cold and long-term storage, autosampling, and more. They offer a full product range to meet the specific needs of research and testing laboratories as well as biotech and pharmaceutical companies. Their materials, adhesive formulations, and design characteristics are custom-tailored to maximize performance.
SealPlate® Rollmate™ films in easy-to-roll formats
SealPlate® precut microplate seals with tabs for easy handling
Ministrips™ for sealing single or double microplate rows
ColorTabs™ for sample identification and labeling
ThinSeal™ for pierceability with single-channel pipet tips, probes, and needles
AeraSeal™, designed to facilitate air and CO2 exchange for cell culture applications
eXTReme™ Seal with extra strong adhesive to minimize evaporation without residue
Oferecemos uma ampla variedade de filmes, folhas e fitas de vedação para sua pesquisa ou trabalho clínico dos melhores nomes do mercado, incluindo Duraseal™, Parafilm®, Sigmaware™, Brand® e muitos outros.
Soluções de manuseio de amostras para preparo, agitação, mistura e armazenamento eficientes de amostras para obter a máxima eficiência e resultados de alta qualidade.
Explore nossos parceiros de material de laboratório, incluindo os portfólios de produtos Brand®, Corning®, Cytiva™ e Eppendorf® para encontrar material de laboratório de alta qualidade que atenda às suas necessidades laboratoriais.
Essential lab storage solutions for lab management, sample traceability, and enhanced productivity including freezer and cryogenic boxes, glass and plastic tubes and bottles, and sealing films and foils.
Oferecemos uma ampla variedade de suprimentos criogênicos, incluindo racks de freezer, tubos e frascos, rótulos e marcadores e pinças para pesquisa e aplicações clínicas dos nomes mais confiáveis do setor.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
Aplicações de PCR quantitativa (qPCR) ou PCR quantitativa em tempo real utilizando sondas moleculares fluorescentes, adequadas para suas análises de microRNA, genotipagem e expressão gênica.
O ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) inclui formatos de detecção direta, indireta e de captura (sanduíche) para identificar e quantificar um antígeno específico.
Ensaios celulares, ou ensaios baseados em células, são ferramentas essenciais para medir a saúde, viabilidade, proliferação, migração, invasão, quimiotaxia, apoptose, angiogênese, estresse oxidativo e sinalização das células, como também para análise de células vivas.