Fabricação de peptídeos personalizados
Peptídeos personalizados sintéticos são ferramentas importantes na descoberta de medicamentos e pesquisa em proteômica. Nosso portfólio de serviços de síntese de peptídeos personalizados auxilia pesquisadores em aplicações que requerem peptídeos e arranjos personalizados de alta qualidade. Além do uso de tecnologia de ponta, preços competitivos e investimentos contínuos em operações globais, também oferecemos:
- Profundo conhecimento científico e mais de 30 anos de experiência na área - atendemos às especificações dos clientes, por mais complexas que sejam.
- Atendimento ao cliente e suporte técnico excepcionais - nossos clientes recebem o melhor atendimento e assistência da categoria.
- Nosso compromisso com a qualidade para garantir o desempenho de produtos - É o resultado de nossos instrumentos analíticos de última geração associados a um sistema de gestão de qualidade robusto.
| Produto | Descrição do produto | |
|---|---|---|
| Síntese de peptídeos personalizados | Quantidades de miligramas a gramas com diversas opções para atender às suas necessidades de pesquisa. | Solicitar orçamento |
Síntese de peptídeos personalizados
Aproveite nosso conhecimento especializado em design sofisticado de peptídeos, métodos de síntese e manuseio. Oferecemos um portfólio abrangente de serviços para apoiar pesquisadores.
| Especificação | |
|---|---|
| Comprimento do peptídeo | 6 ~ 30 resíduos de aminoácidos (consulte-nos para menos de 6 resíduos ou mais de 31 resíduos) |
| Quantidade | 2 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg (para outras quantidades, consulte) |
| Modificação química | Acetilação, biotinilação, amidação, Ahx, conjugação KLH, etc. |
| Corante de rotulagem | FAM, TAMRA |
| Pureza | Não purificado, 70%≦, 80%≦, 90%≦, 95%≦ |
Diretrizes para selecionar a pureza de peptídeos personalizados com base no uso pretendido
Selecione a pureza desejada (≦) entre as opções a seguir. Também oferecemos garantias de pureza via HPLC para acomodar diversas necessidades de pesquisa para outras purezas e escalas de síntese. Sinta-se à vontade para nos consultar sobre pureza imunológica (bruta), 70%≦, 80%≦, 90%≦ e 95%
| Nível de purificação | Aplicações recomendadas |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Métodos de dissolução e armazenamento de peptídeos
Métodos de armazenamento
- Os peptídeos são entregues em estado liofilizado. Ao receber os peptídeos, armazene-os em local escuro a 2-8 °C ou abaixo desta temperatura.
- Os peptídeos liofilizados são estáveis à temperatura ambiente por alguns dias a semanas, mas se você planeja armazená-los por um período mais longo, recomendamos armazená-los a -20 °C ou menos.
- A umidade pode degradar a estabilidade do peptídeo. Ao usar peptídeos armazenados em um freezer, certifique-se de que eles retornem à temperatura ambiente suficientemente antes do uso.
Métodos de dissolução
- Não existe um solvente universal que possa dissolver todos os peptídeos liofilizados, mas ele deve ser compatível com o ensaio biológico.
- Pode ser necessário experimentar vários solventes para encontrar o solvente adequado. Para selecionar o solvente mais apropriado para seus peptídeos, pode ser necessário passar por um processo de tentativa e erro.
- O primeiro solvente escolhido pode não funcionar, por isso é bom tentar primeiro solventes que possam ser facilmente removidos por liofilização. Portanto, é importante realizar testes de solubilidade com uma pequena quantidade de peptídeo antes de dissolver todo o peptídeo.
Recursos relacionados
- Article: Peptide Quick Tips
Helpful guidelines for proper storage and resuspension of your peptide for optimal performance in your assay.
- Article: Handling and Storage Protocol for Synthetic Peptides
Solvent choice is crucial for synthetic peptide handling, with guidelines provided for proper dissolution.
- Article: Designing Peptides
Consider sequence length, solubility, and stability when designing peptides for custom synthesis.