Oligonucleotídeos de RNA, duplexes de siRNA e controles pré-projetados e personalizados
O silenciamento de expressão gênica tornou-se uma estratégia importante na genômica funcional. Software de bioinformática, reagentes de siRNA otimizados e protocolos tornaram os experimentos com RNAi mais rápidos e convenientes. Portanto, o RNA de interferência (RNAi) é uma tecnologia útil para pesquisa e descoberta de medicamentos.
Somos líderes no fornecimento de RNA, siRNA, esiRNA e miRNA personalizados e pré-projetados e de reagentes de transfecção para a comunidade mundial de ciências biológicas.
Além do uso de tecnologia de ponta, preços competitivos e investimentos contínuos em operações globais, também oferecemos:
- Profundo conhecimento científico e mais de 35 anos de experiência na área - atendemos às especificações dos clientes, por mais complexas que sejam
- Atendimento ao cliente e suporte técnico excepcionais - nossos clientes recebem o melhor atendimento e assistência da categoria
- Nosso compromisso com a qualidade para garantir o desempenho de produtos - é o resultado de nossos instrumentos analíticos de última geração, nosso entendimento abrangente de bioinformática, associados a um sistema de gestão de qualidade robusto
| Produto | Descrição do produto | |
|---|---|---|
| siRNA pré-projetado | Extensa coleção de siRNA humano, de camundongo e de rato. Diversas sequências disponíveis, com classificações indicativas de desempenho | Comprar |
| siRNA pré-projetado validado | siRNA validados (> 75% de silenciamento de mRNA) para muitos alvos gênicos comuns, adequados para otimização de transfecção e como controles positivos. | Comprar |
| siRNA de controle positivo MISSION® | Controles positivos e validados de siRNA usados para otimizar a transfecção | Comprar |
| Duplex de siRNA em tubos | Disponível em uma ampla variedade de modificações, purificações e quantidades para se adaptar à sua sequência única | Comprar |
| Duplexo de siRNA em placas | Fornecido em placas de 96 poços | Comprar |
| Duplex de Fast siRNA | Fornecido em solução em concentrações de 50 µM (DO 2) ou 100 µM (DO 5) - Disponível regionalmente Pedidos nos EUA devem ser recebidos até as 11 h CST (horário padrão central). Pedidos na Europa devem ser recebidos até as 11 h CET (horário da Europa Central). | Comprar |
| iScale Oligos - siRNA | Quantidades de siRNA em miligramas e gramas adequadas para aplicações in vivo, incluindo validação de alvos e testes pré-clínicos | Solicitar orçamento |
| miRNA | Disponível em uma ampla variedade de modificações, purificações e quantidades para se adaptar à sua sequência única | Comprar |
| Oligonucleotídeos de RNA | Oligonucleotídeos de fita simples que contêm bases de RNA, DNA/RNA mistos ou RNA/OMe | Comprar |
| esiRNA personalizados e pré-projetados | Agrupamentos heterogêneos de siRNA direcionados à mesma sequência de mRNA, o que propicia um silenciamento altamente específico e eficaz de genes com menos efeitos fora do alvo | Comprar |
| SIC001 | Controle negativo universal N.° 1 | Comprar |
| SIC002 | Controle negativo universal N.° 2 | Comprar |
| SIC003 | Controle negativo universal fluorescente N.° 1 c/cianina 3 | Comprar |
| SIC004 | Controle negativo universal fluorescente N.° 2 c/cianina 3 | Comprar |
| SIC005 | Controle negativo universal fluorescente N.° 1 c/cianina 5 | Comprar |
| SIC006 | Controle negativo universal fluorescente N.° 2 c/cianina 5 | Comprar |
| SIC007 | Controle negativo universal fluorescente N.° 1 c/6-FAM | Comprar |
| SIC008 | Controle negativo universal fluorescente N.° 2 c/6-FAM | Comprar |
| S1452 | Reagente de transfecção de siRNA | Comprar |
Recursos relacionados
- Custom Oligos & qPCR Probes Online Tools
Learn more about the tools we offer for oligo and qpcr probe design, including OligoArchitect™ Primer and Probe Design Solutions and OligoEvaluator™: Oligonucleotide Sequence Calculator.
- Custom DNA/RNA Oligos & qPCR Probes Resources
Review resources for custom oligos, RNA oligos, and qPCR probes including online tools, case studies, and FAQs.
- Pedidos de compra gerais de oligonucleotídeos personalizados
Temos o prazer de oferecer um sistema de acompanhamento para seus Pedidos de compra gerais de oligonucleotídeos personalizados. Nosso sistema de acompanhamento fornece um gerenciamento simplificado de despesas no seu Pedido de Compra (PC) geral. Basta cadastrar seu PC Geral para tirar proveito do acompanhamento GRATUITO.
- Programa de Pagamento RapidRED™
O programa de pagamento permite minimizar a documentação impressa e simplificar seu processo de encomenda de pedidos on-line com apenas uma transação de compra para configurar e depositar fundos na sua conta de pagamento.
- Oligo Product Reviews by SelectScience®
Custom & oredesigned DNA Oligos peer reviews. Check out what your peers are saying!
Oligonucleotídeos de RNA e duplexos de siRNA personalizados e pré-projetados
siRNA pré-projetado MISSION®
Nossos siRNAs (RNAs de interferência pequenos) pré-projetados MISSION® são os melhores da categoria e garantem o silenciamento gênico. Nós facilitamos a compra de siRNAs pré-projetados para alvos de um único gene por meio da nossa interface de pedidos online. Procure o seu gene de interesse por nome, símbolo, RefSeq ou número da ID do gene para visualizar as sequências de siRNAs pré-projetados disponíveis para o seu gene de interesse. Sequências de siRNAs pré-projetados estão disponíveis para as espécies humana, de camundongos e ratos.
Duplexos de siRNA personalizados
Nossos duplexos de siRNA personalizados de alta qualidade são usados em aplicações de silenciamento gênico. Os siRNAs podem ser modificados quimicamente de acordo com as suas especificações e são analisados por espectrometria de massa antes da liberação. Duplexos de siRNA personalizados podem ser fornecidos no formato de tubo ou placa.
Fast siRNA
Para síntese e envio rápidos de siRNAs personalizados, opte por nossa seleção de Fast siRNA (disponível em regiões específicas).
siRNA iScale
Se você busca aumentar a escala de seus experimentos e precisa de quantidades de miligramas a gramas de duplexos de siRNA personalizados, use o nosso formulário de solicitação online iScale.
esiRNA MISSION®
Nosso esiRNA MISSION® oferece aos pesquisadores de RNAi uma forma comprovada e simples de realizar silenciamento pós-transcricional de genes codificantes de proteínas e lncRNA (RNAs longos não codificantes).
Oligonucleotídeos de RNA de fita simples (ssRNA)
Oferecemos quantidades padrão de oligonucleotídeos de RNA de fita simples para diversas aplicações. Nossos oligonucleotídeos de RNA personalizados permitem uma ampla gama de modificações, purificações e quantidades adaptadas às suas necessidades específicas.
Controles positivos e negativos de siRNA
- O siRNA de controle positivo MISSION® funciona como um complemento ideal para qualquer experimento de silenciamento gênico. Os controles positivos são siRNA validados, conhecidos por atingir altos níveis (> 70%) de silenciamento.
- Os controles negativos universais de siRNA MISSION® foram usados em transfecções de siRNA e testados in vitro em células humanas, de camundongos e de ratos.
- Os controles negativos universais fluorescentes de siRNA MISSION® estão disponíveis em dois formatos, cianina 3 e cianina 5. Eles são usados para fácil visualização e avaliação da eficiência da transfecção.
- O controle negativo universal fluorescente de siRNA N.° 1, 6-FAM MISSION® permite uma visualização fácil do siRNA em suas células com o uso de microscopia de fluorescência.
- O reagente de transfecção de siRNA MISSION® destina-se à transfecção de siRNA para atingir ≥ 90% de eficiência de silenciamento para o silenciamento transitório da expressão gênica eucariótica.