Filtros para meios de cultura celular
A filtração estéril é utilizada para proteger as operações de cultura celular a montante contra contaminação. Seja para reduzir o risco de contaminação por bactérias ou micoplasmas, nossos filtros para meios de cultura celular Millipore Express®, conforme descrito no Resumo Técnico e nos Recursos Relacionados, oferecem opções para a remoção de microrganismos, ao mesmo tempo em que permitem o crescimento celular e a produtividade ideais, além de proporcionar a capacidade de filtragem e o desempenho de rendimento necessários para a rentabilidade do processo.
Antes de escolher um filtro, recomendamos que você realize uma análise de risco para identificar o nível de controle da carga biológica necessário — um filtro esterilizante ou um filtro esterilizante que também remova micoplasmas. Cada um dos nossos filtros garante a esterilidade e proporciona confiança no seu processo de filtração. Além disso, nosso portfólio de produtos de filtração conta com o apoio do Programa Emprove®, que fornece a documentação necessária para agilizar as avaliações de risco e simplificar a conformidade.
Filtros esterilizantes | Filtros para remoção de micoplasmas |
|---|---|
Filtros Millipore Express® SHC
| Millipore Express® SHR com pré-filtro (SHRP)
|
Filtros Millipore Express® SHR
|
Filtros para meios de cultura celular esterilizados
Os filtros Millipore Express® SHC (estéril, alta capacidade) oferecem capacidade de filtração extremamente alta para a filtração de meios de cultura celular. O pré-filtro integrado de membrana de polietersulfona (PES) de 0,5 µm protege a membrana de esterilização de PES de 0,2 µm, maximizando a capacidade do filtro e melhorando a robustez da filtração.
- Os filtros Millipore Express® SHC oferecem alta permeabilidade, são fáceis de umedecer e submeter a testes de integridade, além de apresentarem ampla compatibilidade química.
- Os formatos de cápsula e cartucho de grande área maximizam a eficiência de filtração sem aumentar o espaço ocupado.
Filtros para remoção de micoplasmas em meios de cultura celular
Os filtros Millipore Express® SHR (estéreis, de alta retenção) proporcionam uma remoção ≥ 7,0 log de micoplasmas e desempenho de nível de esterilização para processos a montante que exigem um nível adicional de segurança. A membrana PES de retenção de micoplasmas de 0,1 µm oferece alta permeabilidade e excelente retenção microbiana.
Para meios de cultura celular mais propensos a entupimento, nossos filtros Millipore Express® SHRP contêm um pré-filtro PES integrado de 0,5 µm que protege a membrana de retenção de micoplasma de 0,1 µm, melhorando a capacidade do filtro e a robustez do processo.
Formatos: da escala de laboratório à escala de produção
Nossos filtros para meios de cultura celular oferecem:
- Formatos OptiScale® para triagem e escalonamento eficientes, além de formatos em cartuchos e cápsulas cuja integridade é 100% testada durante a fabricação.
- Formatos de cápsulas e cartuchos de grande área para maximizar a eficiência de filtração sem aumentar o espaço ocupado.
- Formatos autoclaváveis, pré-esterilizados ou compatíveis com radiação gama, que podem ser integrados aos conjuntos descartáveis Mobius®.
Áreas de filtração aproximadas dos filtros em cápsula e cartucho. Consulte as especificações do produto para obter informações completas e as áreas de filtração exatas para cada linha de produtos. Leia nosso guia de seleção para obter informações adicionais sobre os diferentes formatos de filtro.
| Formato | Tamanho | Área de filtração (m²) |
|---|---|---|
| Cápsulas OptiScale® | 25 mm | 3,5 cm² |
| 47 mm | 17,7 cm² | |
| Cápsulas Opticap® de pequena escala* | XL 150 | 0,014–0,025 |
| XL 300 | 0,028–0,048 | |
| XL 600 | 0,059–0,101 | |
| Cápsulas Opticap® | XL 3 | ~0,13–0,17 |
| XL 5 | ~0,23–0,31 | |
| XL 10 | ~0,49–0,60 | |
| XLT 10 | ~0,49–0,60 | |
| XLT 20 | ~0,98–1,21 | |
| XLT 30 | ~1,47–1,81 | |
| Por cápsula Opticap® XLT de área alta de 10”*† | ~1,0 | |
| Por cartucho | 5” | ~0,23–0,29 |
| 10” | ~0,46–0,54 | |
| Por cartucho de 10” para áreas altas† | ~1,0 |
Padrões de Qualidade e Documentação
Todos os filtros Millipore Express® são projetados, desenvolvidos e fabricados de acordo com um Sistema de Gestão da Qualidade aprovado por um órgão de certificação credenciado, em conformidade com a Norma de Sistemas de Qualidade ISO 9001, e são acompanhados por um certificado de qualidade.
Todos os filtros Millipore Express® SHC, Millipore Express® SHR e Millipore Express® SHRP contam com o apoio do Programa Emprove®, que fornece três tipos de dossiês para apoiar diferentes etapas das operações de desenvolvimento e fabricação, tais como qualificação, avaliação de riscos e otimização de processos. Os dossiês reúnem dados abrangentes de testes específicos do produto, declarações de qualidade e informações regulatórias em um formato de fácil acesso, para que você possa seguir em frente com confiança.
Webinars relacionados
A escolha de um filtro asséptico para a biofabricação depende das necessidades específicas do processo. Saiba como escolher o melhor filtro para o seu processo.
A gestão de mudanças costuma ser vista como algo complexo. Saiba como utilizar uma abordagem baseada em riscos para agilizar as alterações no produto após a aprovação.
Este webinar explica o impacto da carga microbiana descontrolada, suas fontes e as estratégias para mitigar o risco. Minimizar o risco reduz o número de falhas e investigações.
Artigos relacionados
- Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
- Discover various Millipore Express® sterilizing-grade membrane filters for liquid filtration in aseptic drug production.
- Selecting the right membrane filter for cell culture media filtration is critical for increased cell viability and viable cell density.
Recursos relacionados
- Tech Brief: PFAS Considerations for Pharma and Biopharma Manufacturers
Understand PFAS challenges, regulatory context, and practical non-PFAS materials to future-proof pharma manufacturing.
- Application Note: Cell Culture Media Filtration. Selection and Sizing Filters for CHO Cell Culture Processes
Explore throughput performance of Millipore Express® aseptic filters for cell culture media filtration and their impact on filter sizing.
- Application Note: Cell Culture Media Filtration. Evaluating Performance of CHO Cell Cultures
Learn how to check if your media filter impacts performance. Studies confirmed PES and PVDF membrane filters did not affect cell growth and viability.
- Technical Note: Performance of High-Area Millipore Express® Cartridge Filters
High area filters can improve filtration productivity for mid- to high- plugging streams. Read how our model can help predict the benefits for different streams.
- Technical Note: Mycoplasma clearance by Millipore Express® SHR filters at pilot and production scales
Retention studies demonstrate that both pilot and production-scale filters consistently provided the expected level of mycoplasma retention over extended filtration times, affirming their performance under continuous flow processing conditions.
- Application Note: Cell Culture Media Mixing and Microfiltration: Reducing Risk with Single-use Technology
This application note explains considerations for the preparation of cell culture media and focuses on the benefits of mixing and filtration using single use technologies.
- Millipore Express® Family Guide
Read this guide to review key differentiators and product specifications of Millipore Express® membrane filters.
- Technical Note: Integrity Test Troubleshooting - Beyond Rewet and Retest
Filter integrity testing doesn’t always go smoothly. Learn how to avoid costly mistakes and troubleshoot integrity test challenges.
- Brochure: Vmax™ Constant Pressure Test for sizing Aseptic Filters
This protocol describes how to use results from small scale studies to predict filtration area requirements.