Filtros de profundidade e soluções de pré-tratamento para clarificação
Nosso portfólio de clarificação oferece flexibilidade ao fabricante biofarmacêutico para remover células, detritos celulares e outros contaminantes insolúveis com eficiência, além de eliminar impurezas de diferentes fluxos de processo, desde o desenvolvimento de processos até a fabricação em larga escala. Os filtros de profundidade Millistak+®, Millistak+® HC Pro e Clarisolve® estão disponíveis em dispositivos Pod.
Visão geral da seção
Produtos
Filtros Millistak+® HC Pro
FILTROS MILLISTAK+® HC PRO
São filtros de profundidade totalmente sintéticos de alta capacidade para aplicações de clarificação primária e secundária e polimento downstream e estão disponíveis no formato Pod para facilitar a configuração e o uso.
Estes filtros são mais limpos e têm melhor consistência entre lotes em comparação com os meios filtrantes à base de terra de diatomáceas (DE) e celulose (CE).
Filtros de profundidade Millistak+®
Filtros de profundidade Millistak+®
Esses filtros são oferecidos em formatos de Pod e lenticular.
- Os filtros Millistak+® HC combinam múltiplas camadas de meios de profundidade carregados para uma maior retenção de partículas e capacidade de filtração para aplicações de clarificação e purificação final.
- Os filtros Millistak+® CR40 contêm carvão ativado em uma matriz de celulose e aumentam a eliminação de HCP e impurezas em aplicações de polimento.
- Os filtros Millistak+® DE são filtros de clarificação de camada única que contêm terra de diatomáceas e um ligante de resina carregada para aplicações de clarificação primária ou secundária.
- Os filtros Millistak+® CE são filtros de clarificação de camada única que contêm celulose para aplicações de clarificação primária em etapas iniciais.
Filtros de profundidade e polímeros de floculação Clarisolve®
Os filtros de profundidade Clarisolve® oferecem uma estrutura de gradiente de densidade projetada para proporcionar uma clarificação primária eficiente dos produtos de coletas de culturas celulares pré-tratadas.
- O pDADMAC (poli(cloreto de dialildimetil-amônio) é um polímero catiônico usado na floculação de detritos celulares.
Suporte para qualificação, avaliação de riscos e otimização de processos
Complementando nosso portfólio de produtos, o Programa Emprove® fornece três tipos de dossiês para respaldar diferentes estágios de desenvolvimento e operações de fabricação, como qualificação, avaliação de riscos e otimização de processos. Os dossiês consolidam dados abrangentes de testes específicos para cada produto, atestados de qualidade e informações regulatórias em um formato prontamente disponível para simplificar suas necessidades de conformidade.
Recursos de produtos relacionados
- Guide: Clarification Portfolio
Discover Millistak+® family and Clarisolve® depth filters at a glance.
- Data Sheet: Millistak+® HC Pro Synthetic Depth Filters
Fully synthetic depth filters for clarification and downstream filtration applications.
- Data Sheet: Millistak+® Pod Carbon Depth Filter Media System
Millistak+® carbon (CR) depth filter media incorporates activated carbon for the removal of color and trace contaminants.
- Data Sheet: Clarification Solutions for Pre-treated Feed Streams
Together, the pDADMAC polymer, and Clarisolve® depth filters provide an effective solution for harvesting high cell density cultures that can be easily incorporated into current clarification platforms.
- Data Sheet: Millistak+® Pod Disposable Depth Filter System
High-Performance Pod Filters are Ideal for Primary and Secondary Clarification in Lab, Pilot and Process-scale Applications.
- Article: pDADMAC Flocculation in Monoclonal Antibody Production Processes – Overcoming Regulatory Challenges with Quality Risk Management
Flocculants, like pDADMAC, remove cell debris during downstream monoclonal antibody production, but their adoption has been difficult due to perceived regulatory concerns.
- Application Note: Scalability Studies for Millistak+® HC and Millistak+® HC Pro Micro 20 Devices
Scale-up and Scale-down Primary and Secondary Clarification with C0HC, D0HC, X0HC, C0SP, D0SP, and X0SP Media Grades.
- Article: Generic Process of Virus-Like Particle (VLP) Based Vaccine Manufacturing
A Virus-Like Particle (VLP) is a biological nanoparticle which consists of the protective protein shell of a virus.
- Guide: Millistak+® Pod Disposable Depth Filter Performance
This is a reference document to provide assistance in evaluating and validating Millistak+® Pod depth filters for clarification applications.
- Application Note: Millistak+® Activated Carbon for mAb Downstream Purification
This document demonstrates that Millistak+® Activated Carbon has the ability to reduce HCP present in Protein A elution pools under various solution conditions.
- Application Note: pDADMAC Flocculant Reagent for Use with Clarisolve® Depth Filters
pDADMAC improves the removal of contaminants by driving the charged flocculation of the negatively charged entities.
- User Guide: Pod Depth Filters
This document is a comprehensive guide for users of pod depth filters.
- User Guide: μPod® Filters
This document is a comprehensive guide for users of µPod® Filters.
Como padronizar a abordagem de desenvolvimento de processos para criar um processo de clarificação em duas etapas, garantindo o desenvolvimento de uma operação unitária robusta e escalonável.
pDADMAC para o pré-tratamento de coletas de cultura de células de mamífero utilizando filtros de profundidade Clarisolve® para melhor clarificação primária e secundária de fluxos de alimentação floculados.
Inscreva-se para ouvir estudos de caso sobre separação eficaz de proteínas de células hospedeiras (do inglês, HCPs), fragmentos de anticorpos e substâncias de baixo peso molecular de soluções contendo anticorpos monoclonais.