Suportes de filtro e sistemas de clarificação para bioprocessamento
Nossos hardwares e sistemas para filtros de profundidade descartáveis inovadores oferecem flexibilidade para lidar com uma grande variedade de aplicações de clarificação primária e secundária. Todos os meios para filtração em profundidade Millistak+®, Millistak+® HC Pro e Clarisolve® são oferecidos em um formato escalonável e descartável, o sistema de filtração em pods. Os suportes de filtro flexíveis e fáceis de usar são um componente-chave do design modular do sistema de pods, permitindo filtragem escalonável que atende às suas necessidades de fabricação, sem aumentar a área ocupada no espaço de produção.
Suportes para pods, da escala piloto até a escala de processo
O design modular do suporte permite que os usuários operem o sistema com apenas um filtro de pod instalado em escala piloto, ou até 30 filtros de pod instalados na escala de processo. Essas opções facilitam a configuração e reconfiguração do seu sistema para uma aplicação específica, à medida que os requisitos de capacidade do processo aumentam ou diminuem em escala.
- O formato flexível proporciona escalonabilidade de 5 a 12.000 l ou mais
- O caminho de fluxo 100% descartável opcional elimina a necessidade de CIP e validação da limpeza
- Construção robusta fácil de usar e configurar
- Aumente sua área de superfície instalada em 6x, sem aumentar a área ocupada
Solução Mobius® FlexReady para clarificação em larga escala
A solução Mobius® FlexReady para clarificação em larga escala consiste em conjuntos Flexware® de uso único e sistemas de hardware prontos para processos para proporcionar flexibilidade operacional ideal, desde a produção clínica até a fabricação comercial em larga escala. A natureza autônoma e descartável do sistema elimina os requisitos de manutenção e validação de limpeza.
- Configuração rápida de hardware com instalação fácil dos conjuntos Flexware® com design otimizado
- Os caminhos de fluxo de uso único oferecem máxima adaptabilidade às suas necessidades operacionais em evolução
- Solução pré-projetada e otimizada, acompanhada de amplo suporte para garantir a confiança e redução de riscos
Recursos de produtos relacionados
- Data Sheet: Mobius® FlexReady Solution for Large Scale Clarification
The Mobius® FlexReady Solution for Large Scale Clarification is an easy-to use system featuring an optimized single-use flow path designed to fully support your clarification needs.
- Data Sheet: Millistak+® Pod Disposable Depth Filter System
Innovative, high-performance pod filters are ideal for primary and secondary clarification in lab, pilot and process-scale applications.
- Data Sheet: Hardware for Pod Disposable Depth Filter Systems
Millistak+®, Millistak+® HC Pro, and Clarisolve® depth filter media are offered in a scalable, disposable format, the Pod Filter System, accommodating applications from lab to pilot to process scale.
- Article: pDADMAC Flocculation in Monoclonal Antibody Production Processes – Overcoming Regulatory Challenges with Quality Risk Management
Flocculants, like pDADMAC, remove cell debris during downstream monoclonal antibody production, but their adoption has been difficult due to perceived regulatory concerns.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
- Guide: Clarification Portfolio
Single and multi-use products for the successful development and implementation of robust clarification processes.