Pré-filtros de clarificação
Os pré-filtros de clarificação Clarigard® e Polygard® removem particulados em diferentes etapas da produção biofarmacêutica. Esses filtros de polipropileno são oferecidos em formatos de cápsulas e cartucho, com múltiplos tamanhos para atender às diferentes necessidades de aplicação.
- Os filtros Clarigard® têm uma classificação de retenção de partículas de 99,99%, protegem as operações a jusante (downstream) e oferecem baixo teor de substâncias extraíveis e ampla compatibilidade química.
- Os filtros Polygard® fornecem alta capacidade de retenção de sujeira com pressão diferencial mínima. Estes filtros nominalmente avaliados podem ser usados para remoção de particulados de líquidos e gases em múltiplas aplicações.
Produtos
Recursos de produtos relacionados
- Guide: Clarification Portfolio
Single and multi-use products for the successful development and implementation of robust clarification processes.
- Data Sheet: Polygard® CR Filters
Versatile depth filters for the clarification and prefiltration of process fluids.
- Data Sheet: Polygard® CN Filters
Versatile pleated filters for the clarification and prefiltration of process fluids.
- Data Sheet: Clarigard® Filters
High-performance filters for the clarification and prefiltration of process fluids.
- Article: pDADMAC Flocculation in Monoclonal Antibody Production Processes – Overcoming Regulatory Challenges with Quality Risk Management
Flocculants, like pDADMAC, remove cell debris during downstream monoclonal antibody production, but their adoption has been difficult due to perceived regulatory concerns.
- Application Note: Generic Process of Virus-like Particle (VLP) Based Vaccine Manufacturing
A Virus-Like Particle (VLP) is a biological nanoparticle which consists of the protective protein shell of a virus.
- Brochure: The Science of Managing Change for Filters
In a world where change is inevitable, we minimize the impact to your critical manufacturing process by following a thoughtful, step-by-step approach to change controls.